Merck
M3148
Sigma-Aldrich
2- Mercaptoetanol
for molecular biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration)
Sinónimos:
β-Mercaptoetanol, 2- Hidroxietilmercaptano, BME, Tioetilenglicol
About This Item
Fórmula lineal:
HSCH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
78.13
Beilstein/REAXYS Number:
773648
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161504
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
grade
for molecular biology
Quality Level
vapor density
2.69 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
product line
BioReagent
assay
99% (GC/titration)
form
liquid
expl. lim.
18 %
reaction suitability
reagent type: reductant
concentration
14.3 M (pure liquid)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
electrophoresis: suitable
refractive index
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
bp
157 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 1 mL/mL
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Application
Agente reductor
βEl β-mercaptoetanol o 2-mercaptoetanol se ha utilizado:
  • como suplemento en el medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI)-1640 para el cultivo de células DT40 (línea de células de pollo)
  • para lisar células NuLi-1 (Normal Lung, University of Iowa-1)
  • para tripsinizar células madre embrionarias de ratón
BME es idóneo para reducir los puentes disulfuro de las proteínas antes de la electroforesis en gel de poliacrilamida y suele incluirse en un tampón de muestra para SDS-PAGE a una concentración de un 5 %. La escisión de los puentes disulfuro intermoleculares (entre subunidades) permite que las subunidades de una proteína se separen de forma independiente en la SDS-PAGE. La escisión de los puentes disulfuro intramoleculares (dentro de la subunidad) permite la desnaturalización completa de las subunidades para que cada péptido migre en función de la longitud de su cadena sin influencia de la estructura secundaria.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Heart
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
154.4 °F - closed cup
flash_point_c
68 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
A subset of platinum-containing chemotherapeutic agents kills cells by inducing ribosome biogenesis stress
Peter M Bruno
Nature Medicine, 23 (2017)
Reduced Innate Immune Response to a Staphylococcus aureus Small Colony Variant Compared to Its Wild-Type Parent Strain
Judy J
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 6, 187-187 (2016)
Kotaro Fujii et al.
Nature communications, 8, 14443-14443 (2017-02-15)
The degree and dynamics of translational control during mammalian development remain poorly understood. Here we monitored translation of the mammalian genome as cells become specified and organize into tissues in vivo. This identified unexpected and pervasive translational regulation of most
Yasunari Seita et al.
Biology of reproduction, 100(6), 1440-1452 (2019-03-15)
Nonhuman primates (NHPs) are considered to be the most valuable models for human transgenic (Tg) research into disease because human pathology is more closely recapitulated in NHPs than rodents. Previous studies have reported the generation of Tg NHPs that ubiquitously
Manching Ku et al.
PLoS genetics, 4(10), e1000242-e1000242 (2008-11-01)
In embryonic stem (ES) cells, bivalent chromatin domains with overlapping repressive (H3 lysine 27 tri-methylation) and activating (H3 lysine 4 tri-methylation) histone modifications mark the promoters of more than 2,000 genes. To gain insight into the structure and function of
Protocolos
XTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation, activation and cytotoxicity. Instructions for XTT reagent preparation and examples of applications.
MTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation and cytotoxicity. Instructions for MTT reagent preparation and examples of applications.
Protocolo del ensayo con MTT para medir la viabilidad, la proliferación y la citotoxicidad celulares. Instrucciones para la preparación de los reactivos MTT y ejemplos de aplicaciones.
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.