Merck
H6269
Sigma-Aldrich
Bromuro de hexadeciltrimetilamonio
for molecular biology, ≥99%
Sinónimos:
Bromuro de cetiltrimetilamonio, Bromuro de cetrimonio, Bromuro de palmitiltrimetilamonio, CTAB
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 209,00
250 G
US$ 472,00
500 G
US$ 814,00
1 KG
US$ 1.370,00
US$ 209,00
Disponible para envío el01 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 209,00
250 G
US$ 472,00
500 G
US$ 814,00
1 KG
US$ 1.370,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
364.45
Beilstein:
3598189
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.31
US$ 209,00
Disponible para envío el01 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
grado
Molecular Biology
for molecular biology
descripción
cationic
Ensayo
≥99%
Formulario
powder or crystals
mol peso
micellar avg mol wt 62,000
número de agregación
170
pH
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
CMC
0.92
1 mM (20-25°C)
mp
248-251 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 1/10 g/mL
HLB
10
idoneidad
suitable for DNA precipitation
actividad extraña
DNAse (Detection)
NICKase Detection
RNAse, none detected
cadena SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
El bromuro de hexadeciltrimetilamonio se ha utilizado:
  • como un componente del tampón de extracción de ADN[1] y el tampón de extracción de ARN[2]
  • como constituyente de la disolución tampón colorante[3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
El bromuro de hexadeciltrimetilamonio también denominado bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) es un tensioactivo catiónico.[4] El método del CTAB es un método de extracción del ADN eficiente y rentable en cuanto al coste y al tiempo.[5][6]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
471.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
244 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Weijun Xu et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109854-109854 (2019-07-28)
Combination of different therapy modalities with multiple tumoricidal mechanisms has emerged as a promising anticancer strategy. Herein, we reported an aldehyde/catechol-functionalized hyaluronic acid (DAHA) and hydroxyethyl chitosan (HECS) decorated gold nanorod (GNR) platform for combined chemo-photothermal therapy of breast cancer.
Investigation of the Orientation of C T A
Karaca S, et al.
Journal of Chemistry, 2013 (2012)
The importance of the CTAB surfactant on the colloidal seed-mediated synthesis of gold nanorods
Smith DK and Korgel BA
Langmuir, 24(3), 644-649 (2008)
Xanthoferrin Siderophore Estimation from the Cell-free Culture Supernatants of Different Xanthomonas Strains by HPLC
Pandey SS, et al.
Archives of Virology, 7, e2410-e2410 (2017)
Rolling circle amplification to screen yam germplasm for badnavirus infections and to amplify and characterise novel badnavirus genomes
Bomer M, et al.
Bio-protocol, 8(1), 11-17 (2018)
Artículos
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. 수용액에 대한 용해도가 36.4g/Liter (100 mM)로 되어 있는데, 1% (29 mM) 수용액을 제작하여 Light Scattering으로 Particle를 측정 시 0.5 um 크기 이상의 particle이 5000 개 /mL이상 측정됩니다. CMC(0.9 mM) 보다 농도가 높아 Micelle이 형성되었나 하는 생각도 있지만, Micelle 대비 입자 크기가 커서 무엇인지 궁금합니다.
    1 answer
    1. For Product H6269 (commonly known as CTAB), the micellar properties have been well studied. The formation of the micelles is dependent on the pH of the solution, as well as the presence of any additives. The CMC has been reported variously as either 0.9 mM or 1.0 mM, so at 29 mM a great majority of the CTAB should be in the form of micelles. The large particles being observed may be aggregates of micelles.
      Running a control sample at a lower CTAB concentration (around 1 mM) would be recommended.
      The micellar properties have been studied by both static light scattering and dynamic light scattering; see:
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927775714003835#bib0030
      The second paragraph of the Introduction section of that paper cites references 12, 4 and 5.