超氧化物歧化酶
超氧化物歧化酶 (SOD) 催化超氧陰離子還原為過氧化氫。它在細胞對抗氧自由基毒性效應的防禦中扮演重要角色。SOD 與一氧化氮 (NO) 競爭超氧陰離子,使 NO 失活形成過氧亞硝酸鹽。因此,透過清除超氧陰離子,SOD 能促進 NO 的活性。SOD 可抑制培養的大鼠卵巢濾泡的細胞凋亡、神經細胞系的神經凋亡,以及轉基因小鼠的細胞凋亡,方法是防止 NO 轉化為過氧硝酸鹽 (peroxynitrate) - 一種細胞凋亡的誘導因子。8,9,10 研究發現,超氧化物歧化酶與聚乙二醇 (PEG) 共價結合可增加循環半衰期,並提供長時間的保護,使其免受部分還原氧的侵害。
圖 1.超氧化物歧化酶結構
圖 2.SOD 反應
牛 SOD 的 O2- Km = 0.35 mM
超氧化物歧化酶酵素分析
超氧化物歧化酶活性是以超氧自由基對 Cytochrome c 還原速率的抑制來測量,在 550 nm 觀察:
Cytochrome c (oxidized) +O2-. → Cytochrome c (reduced) + O2
超氧自由基與黃嘌呤氧化酶反應酵素化產生:
黃嘌呤 + O2 + H2O Uric acid + O2-. + H+
細胞損傷
細胞損傷是由活性氧 (ROS) 誘發的。ROS 是自由基、含有氧原子的活性負離子,或是含有氧原子的分子,這些分子可以產生自由基或被自由基化學活化。例如氫氧自由基、超氧化物、過氧化氫和過亞硝酸鹽。ROS的主要來源是有氧呼吸,雖然ROS也會由脂肪酸的過氧離子體β-氧化、微粒體細胞色素P450代謝異生物化合物、病原體或脂多醣刺激吞噬作用、精氨酸代謝和組織特定酵素所產生。1,2
在正常情況下,ROS 會在超氧化物歧化酶 (SOD)、過氧化酶或穀胱甘肽 (GSH) 過氧化酶的作用下從細胞中清除。對細胞的主要損害來自於 ROS 誘發的大分子改變,例如膜脂質中的多不飽和脂肪酸、重要蛋白質和 DNA。此外,氧化壓力和 ROS 也與疾病狀態有關,例如阿茲海默症、帕金森氏症、癌症和老化。
圖 3.超氧化物歧化酶反應
參考資料
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。