C-端c-Src激酶(Csk)是一種50-kDa的細胞膜酪氨酸激酶,在所有檢驗過的細胞類型中都有表達。在結構上,它與 Src 家族激酶相似,都有 SH3、SH2 和激酶結構域,但它與 Src 激酶的不同之處在於缺乏一個具有肉豆蔻基化序列基元的 N 端延伸、一個酪氨酸自動磷酸化位點和一個 C 端調節酪氨酸磷酸化位點。
Csk的生理功能是使所有Src家族激酶C端的負性調節酪氨酸殘基磷酸化。事實上,Csk 可能是唯一能有效磷酸化這個位點的激酶 在體內,使得 Csk 成為細胞中所有 Src 家族激酶介導事件的一般負性調節因子。
Csk是由一個重要的基因所編碼,小鼠缺失這個基因會因神經管閉合缺陷而造成早期胚胎致死。這些動物的轉化胚胎纖維母細胞顯示出 Src 家族激酶 C 端負性調節位點的磷酸化幾乎完全喪失,所有類似 Src 激酶的催化活性顯著升高,並且它們的底物構成性地超磷酸化。
與其他酪氨酸激酶相反,Csk 顯然不受酪氨酸磷酸化的調節。事實上,Csk 的活化環比其他激酶短,而且不包含任何酪氨酸殘基。相反地,Csk 是由其催化區域大葉內的一個絲氨酸殘基 S364 的磷酸化所調節。這個位點被 cAMP 依賴性激酶磷酸化,導致 Csk 活化數倍。在 T 細胞中,提高 cAMP 水準的藥劑 (例如前列腺素 E2 或膜滲透性 cAMP 類似物) 會導致 Csk 在 S364 處磷酸化、活化 Csk、抑制 Src 家族激酶,並阻止 T 細胞活化。
Csk功能的一個重要調節因子是一種稱為PAG或Cbp的跨膜分子,它在磷酸化時會特異性地結合Csk的SH2結構域。PAG/Cbp 錨定在脂質筏上,並且在靜止細胞中會在酪氨酸上磷酸化,因此會將 Csk 錨定在富含 Src 家族激酶的亞細胞區塊中。T 细胞抗原受体触发后,PAG/Cbp 短暂去磷酸化,导致 Csk 解离。這可讓位於脂質筏的 Src 家族激酶(T 細胞中的 Lck 和 Fyn)保持活躍,並使受體亞基和其他分子磷酸化。幾分鐘之後,PAG/Cbp 再次被磷酸化,Csk 回到脂質筏。
Csk還通過其SH3結構域與蛋白質酪氨酸磷酸酶PTP-PEST和LYP(小鼠的同源物稱為PEP)結合。由於這些磷酸化酶會使 Src 家族激酶中的正向調控酪氨酸殘基去磷酸化,因此有人認為它們會與 Csk 協同作用,共同靶向並抑制這些激酶。
Csk同源激酶(Chk)有53%與Csk相同,具有相同的SH3-SH2-激酶結構域的整體結構,但N端和C端延伸得更長一些。Chk 有兩個剪接變異體,分別是 52 和 57 kDa,主要在腦細胞和造血細胞中表達。白細胞中的幾種生長因子和有細胞分裂原可以上調 Chk 的表達。Chk 可使 Src 家族激酶磷酸化 在體外 以及在乳癌細胞中招募並與 ErbB-2/neu 受體激酶結合後磷酸化。
下表包含已接受的調節劑及其他資訊。如需其他產品清單,請參閱下面的 "材料" 部分。
家族成員家族成員 | Csk | Ctk | ||
---|---|---|---|---|
Cyl c-Src 酪氨酸激酶 | lsk matk ntk hyl batk Chk 巨核細胞相關酪氨酸蛋白激酶 | |||
分子重量/ 結構資料 | 50 kDa 450 aa (人、小鼠和大鼠) | 52 kDa 和 57 kDa 466/507 aa (人) | ||
Isoforms | 不詳 | 不詳 | ||
種類 | 酵母 人類 小鼠 大鼠 雞 | 人類小鼠 大鼠 | ||
結構域組織 | 1 個 SH2 結構域 1 個 SH3 結構域 1 個蛋白激酶結構域 | |||
磷酸化位點Tyr184 Tyr304 Tyr Ser364 | Ser501 | |||
組織分布 | 無處不在 | 腦 白細胞 | ||
細胞下定位 | 細胞內定位 | 細胞結膜 | 細胞結膜 | |
結合夥伴/相關蛋白 | PAG PEP PTP-PEST Paxillin< | Paxillin TrkA | ||
上游激活劑 | PKA | 未知 | ||
下游活化 | Src Lyn Fyn Lck | 原始碼 Lyn Fyn Lck | ||
啟動因子 | 未知 | 未知 | ||
In Vivo Substrates | C-terminus of Src PTKs (Y527 in Src)< | 未知 | ||
體外 底物 | polyGlu/Tyr | Src的PTKs的C-末端 | ||
抑制劑 | 未明 | 不詳 | ||
選擇性抑制劑 | 不詳 | 選擇性抑制劑 | 不詳 未知 | 未知 |
生理功能 | 抑制 Src PTKs | 可能在控制 T 細胞增殖中扮演抑制角色 | ||
疾病關聯性 | 不詳 | 不詳 |
Network error: Failed to fetch
參考資料
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。