Chelating Sepharose High Performance, Chelating Sepharose Fast Flow, Capto Chelating
使用固定金屬離子誘導層析 (IMAC) 可以分離對金屬離子有誘導作用的蛋白質和肽。金屬透過螯合作用固定在色層介質上。某些氨基酸(例如組氨酸和半胱氨酸)會在中性 pH 值(pH 值為 6.0 到 8.0)附近與螯合金屬形成複合物,而蛋白質中的組氨酸含量是導致其與螯合金屬結合的主要原因。
IMAC 非常適合純化重組 (his)6 標記蛋白質 (請參閱手冊 Affinity Chromatography Vol. 2: Tagged Proteins, 18114275) 以及許多天然蛋白質。螯合 Sepharose 是用來 IMAC 純化暴露有 His、Cys 和 Trp 的蛋白質的介質,它是由金屬螯合形成配體(亞氨基二乙酸)與 Sepharose 結合而形成的。
在使用前,介質會載入二價金屬離子溶液,例如 Ni2+、Zn2+, Cu2+ 或 Co2+。與目標蛋白質的結合反應與 pH 值有關,降低 pH 值並增加緩衝液的離子強度,或在緩衝液中加入咪唑,即可洗脫結合的樣品。配體亞氨基二乙酸的結構如圖 1所示。
圖 1.高效螯合 Sepharose 和快速螯合 Sepharose 的部分結構。
金屬蛋白通常不適合使用螯合層析法進行純化,因為它們傾向於清除色譜柱中的金屬離子。
1 短期是指再生、原位清潔和消毒程序的 pH 間隔。長期指介質長期穩定而不會對其後續色譜性能造成不良影響的 pH 間隔。
萃取選項
1短期指再生、原位清潔和消毒程序的 pH 間隔。
1 請參閱附錄 4,將流速 (cm/h) 轉換為容積流速 (ml/min)。最大操作流速是在床高 10 cm、內孔距 5 cm 的填料柱中測量計算出來的。
選擇金屬離子
以下指南可用於初步實驗,以選擇對特定分離最有用的金屬離子:
- Cu2+提供強大的結合力,某些蛋白質只會與 Cu2+ 結合。在加料時,加載相當於填充柱容量 60% 的金屬離子溶液,以避免金屬離子在樣品應用過程中滲漏。或者,介質可以飽和,並在主柱後串聯一條短的 HiTrap® Chelating HP 或填料式 Chelating Sepharose Fast Flow 的未充電副柱,以收集多餘的金屬離子。
- 鋅2+的結合力較弱,在許多情況下,可以利用這一點來實現蛋白質混合物的選擇性洗脫。裝入相當於填充柱容積 85% 的金屬離子溶液,為柱充電。
- Ni2+常用於他標蛋白。Ni2+ 溶液通常相當於色譜柱容積的一半就足以給色譜柱充電。
- Co2+和Ca2+也是替代品。
使用金屬離子為色譜柱充電,方法是讓適當的鹽溶液通過色譜柱,例如蒸餾水中的 ZnCl2、NiSO4或 CuSO4。其他金屬可使用氯化物鹽。
有幾種方法可用來判斷色譜柱何時充電。如果在充電過程中使用蒸餾水中的金屬鹽溶液,洗出液最初的 pH 值較低,隨著介質中金屬離子的飽和,pH 值會回復到中性。用 Cu2+ 充電的進程很容易用肉眼跟蹤(色譜柱內容變成藍色)。用鋅離子給柱充電時,可使用碳酸鈉檢測洗出液中是否含有鋅。
結合緩衝液的選擇
中性或微鹼性 pH 會有利於結合。Tris-acetate (50 mM)、Sodium phosphate (20 至 50 mM) 和 Tris-HCl (20 至 50 mM) 是合適的緩衝液。
緩衝液中高濃度的鹽或去垢劑通常不會影響蛋白質的吸附,保持高離子強度(例如:500 mM 至 1 M NaCl)是良好的做法、
螯合劑如 EDTA 或柠檬酸盐不应加入,因为它们会从介质中剥离金属离子。
洗脱缓冲液的选择
使用对配体或目标分子有竞争作用的药剂梯度,可以获得结合物质的不同洗脱。可使用濃度增加的咪唑(0 至 500 mM)、氯化銨(0 至 150 mM),或對螯合金屬有抗性的物質,如組胺或甘氨酸。
由於 pH 值會影響結合部位帶電基團的電離程度,因此可使用梯度或逐步降低 pH 值來洗脫結合物。正常的 pH 值範圍為 7.0 至 4.0,大多數蛋白質的洗脫 pH 值介於 6.0 至 4.2 之間。
使用 EDTA (50 mM) 或其他強力螯合劑洗脫,會剝離金屬離子和其他結合物。此方法通常無法分辨不同的蛋白質。
如果使用了苛刻的洗脱条件,建议立即将洗脱后的馏分转移到较温和的条件下(或者将其收集到中和缓冲液中,或者直接转移到脱盐柱上进行缓冲液交换(参见缓冲液交换和脱盐,
)。a href="/TW/zh/technical-documents/protocol/protein-biology/protein-purification/sample-preparation1">附錄 1)。
在較低的 pH 值下,金屬離子的流失更為明顯。如果要純化相同的蛋白質,色譜柱不必在連續的純化之間進行剝離。
雖然金屬離子的滲漏非常低,但在蛋白質被洗脫之前,在第一根柱子之後串聯一根不帶電的 HiTrap® Chelating HP 層析柱,可以避免在純化的產品中出現任何游離金屬。
進行分離
此方案可作為基礎,用於開發對金屬離子有親和力的蛋白質和多肽的純化方法:
- 金屬離子溶液:100 mM CuSO4
- 結合緩衝液:20 mM 磷酸鈉,500 mM NaCl,10 mM咪唑,pH 7.4
- 洗脫緩衝液:20 mM 磷酸鈉,500 mM NaCl,500 mM咪唑,pH 7.4
- 蛋白質和多肽與金屬離子的親和性開發純化方法。4
使用清水,而非緩衝液,洗去含有 20% 乙醇的色譜柱儲存液。這可避免下一步中鎳鹽沉澱的風險。
- 用至少 2 CV 的蒸餾水清洗色譜柱。
- 在色譜柱上加載 0.5 CV 的 100 mM 銅溶液。
- 用 5 CV 蒸餾水清洗色譜柱。
- 用 10 CV 結合緩衝液平衡色譜柱。
- 以 1 至 4 ml/min(1 ml 色譜柱)或 5 ml/min(5 ml 色譜柱)的流速進樣。收集穿流部分。泵更適合應用於大於 15 ml 的樣品量。
- 用 10 CV 的結合緩衝液清洗。
- 使用 5 CV 洗脱緩衝液進行洗滌。
- 用 10 CV 結合緩衝液清洗。此時,色譜柱已準備好進行新的純化,若要純化相同的 (his)6 標記蛋白,則很少需要重新載入金屬。
放大
)。a href="/TW/zh/technical-documents/protocol/protein-biology/protein-purification/column-packing-and-preparation-biomolecules">Appendix 3)。
清洗
- 用 5 CV 20 mM 磷酸钠、500 mM NaCl、50 mM EDTA、pH 7.4 溶液清洗去除金属离子
- 用 1 M NaOH 填充色谱柱并孵育 2 h,去除沉淀的蛋白质。用 5 CV 的水和 pH 7.0 的緩衝液洗去溶解的蛋白質,直到流出液的 pH 達到 7.0
- 或者用非離子洗滌劑(如 0.1% Tween 20)在 37 °C 下洗 1 分鐘。
- 用 70% 乙醇或 0%-30%-0% 異丙醇/水梯度清洗,去除脂質和非常疏水的蛋白質。
化學穩定性
在所有常用的水性緩衝液和變性劑(如 6 M 鹽酸胍、8 M 尿素和其他混沌劑)中都很穩定。
儲存
在中性pH值下,用20%乙醇清洗層析介質和色譜柱(填料介質使用約5 CV),並儲存於4 °C至8 °C。
長期儲存前,用 5 CV pH 7.4 的 20 mM 磷酸钠、500 mM NaCl、50 mM EDTA 洗去金屬離子。
長期儲存後,色譜柱必須重新充入金屬離子。