Merck
首頁蛋白質純化蛋白酶抑制劑的選擇:避免樣品製備過程中的蛋白質流失
蛋白酶抑制劑的選擇:避免樣品製備過程中的蛋白質流失
對於想要抑制組織或細胞萃取物中蛋白質被內源蛋白酶普遍降解的研究人員而言,蛋白酶抑制劑是寶貴且有用的試劑。在分離和表徵過程中,蛋白酶可能會對蛋白質的命運構成威脅。 探索不同類型的蛋白酶抑制劑,並選擇最適合您的研究。
蛋白酶的類別
肽鍵的蛋白水解裂解是影響蛋白質特性的最重要機制之一。蛋白酶遍佈於所有組織和生物體液中。蛋白酶參與多種生理過程,從蛋白質的功能性活化或失活到完全溶解為簡單的氨基酸。蛋白質分解酵素的四個主要類別通常用來描述蛋白質酶:
  • 絲氨酸蛋白質酶類 包括胰蛋白酶、糜蛋白酶和彈性蛋白酶。
  • 半胱氨酸蛋白酶類 包括木瓜蛋白酶、鈣蛋白酶和溶酶體蛋白酶。
  • 天門冬氨酸蛋白酶類 包括胃蛋白酶和腸蛋白酶
  • 金屬蛋白酶類 ;包括熱溶蛋白酶和羧肽酶 A
在分離和表徵過程中,一類或全部四類蛋白酶可能會對蛋白質的命運構成威脅。廣譜蛋白酶抑制劑和雞尾酒(混合物)已經被開發出來,以保護蛋白質的完整性免受多類蛋白酶的破壞。
蛋白酶抑制劑雞尾酒的開發是為了保障蛋白質在萃取和純化過程中的完整性,在樣品準備過程中保護蛋白質。 小分子抑制劑也提供了一種強大的方法,可在細胞培養體外和動物體內中,鑑定和研究蛋白酶在正常生理和病理過程中的參與。我們提供廣泛且行之有效的個別蛋白質酶抑制劑和蛋白質酶抑制劑複合物,這些抑制劑經過優化,可在細胞裂解後維持並保護蛋白質功能。我們提供的產品包括:
  • 粉末、溶液或片劑等多種劑型
  • 幾乎所有樣本類型(組織或細胞)中的蛋白酶抑制劑
  • 針對特定應用進行優化的特定配方
  • 知名品牌,例如:
    • SIG:
      • SIGMAFAST™ 抑制劑
      • ReadyShield® 抑制劑雞尾酒
      • Roche's cOmplete™ 蛋白酶抑制劑雞尾酒片劑
      • Calbiochem®優質小分子,可有效抑制廣泛的蛋白酶
請點選以下連結,前往您感興趣的蛋白酶抑制劑,找到您所需的蛋白酶抑制劑,以加強您的樣品預備。
蛋白酶抑制劑雞尾酒
請參閱下表,瞭解如何依樣本類型、特異性等區分我們的蛋白酶抑制劑雞尾酒。
Loading
鈣蛋白酶抑制劑
鈣蛋白酶屬於鈣依賴性硫醇蛋白酶家族,可蛋白水解多種細胞骨架、膜相關和調節蛋白。鈣蛋白酶的過度表達與急性和慢性神經退化過程(包括缺血、創傷和阿爾茨海默氏病)都有正向關聯。鈣蛋白酶蛋白水解通常是興奮毒性化合物誘發細胞死亡的後期共同途徑;因此,利用鈣蛋白酶抑制劑選擇性地抑制鈣蛋白酶以限制神經元損傷是研究的興趣所在。
Loading
膠原蛋白酶抑制劑
哺乳動物的膠原蛋白酶屬於金屬蛋白酶家族,可專門裂解膠原蛋白。膠原蛋白酶由巨噬細胞、成纖維細胞和角質細胞產生,這些細胞參與傷口癒合過程。然而,在慢性不癒合的傷口和潰瘍中,內源膠原蛋白酶的產生可能會受損,導致死亡組織的清除不足。膠原蛋白酶在細胞與其固定物分離的過程中也扮演重要的角色。膠原蛋白酶可溶解脫黏小體(desmosomes),從而使細胞在纖維連接素基質上移動。請在下方探索膠原蛋白酶抑制劑。
Loading
基質金蛋白酶 (MMP) 抑制劑
腫瘤細胞對細胞外基質 (ECM) 的蛋白水解降解需要高度特化的 MMPs 的作用,這些 MMPs 以細胞或組織特異性模式表達。MMPs 在傷口癒合、血管生成、胚胎形成以及腫瘤入侵和轉移等病理過程中也扮演重要角色。調節活性酵素的一個主要控制點是 TIMP 家族抑制劑 (21-28 kDa) 對活性形式的抑制。TIMPs 可透過 MMP 抑制劑抑制活性 MMP 或控制其活化過程來調節 MMP 的功能。
Loading
蛋白質體和泛素化通路抑制劑
蛋白質體是大型的多亞單位複合體,定位在細胞核和細胞體內,選擇性地降解細胞內蛋白質。被標記為要降解的蛋白質會共價連接到多個泛素分子上。幾組不同的化合物被設計成選擇性蛋白質體抑制劑,對於了解泛素-蛋白質體通路的生物作用和重要性有很大的幫助。這些化合物的設計目的是阻斷癌細胞中蛋白質體的功能,而不會顯著影響正常細胞的生物過程。