Product No.CO-RO
協議
溶解一片藥片的最小容量
只需 2 毫升雙蒸餾水,即可輕鬆溶解一片藥片,得到 25 倍的儲備溶液。/b>
將一片藥片溶解於 2 毫升的雙蒸餾水中,即可得到 25 倍的儲備溶液,這並不困難。
完全抑制內蛋白酶 Asp-N
完全抑制金屬蛋白酶內蛋白酶 Asp-N。
cOmplete 片用於製備腸道亞細胞分離物
這尚未經過測試,但應該有效。
在細胞培養中使用cOmplete片劑
一種應用可能是表達/製造一種對蛋白酶非常敏感的蛋白質,cOmplete蛋白酶抑制劑雞尾酒可用於抑制細胞培養液/上清液中的蛋白酶。cOmplete 片劑含有可透膜的成分,但並非所有成分均可透膜。此外,尚未測試可進入細胞的低分子量成分的細胞毒性。有幾位客戶報告,在稀釋為包裝說明書所標示的工作濃度的三分之一至四分之一時,cOmplete 片劑已成功用於細胞培養。
cOmplete抑制劑對核酸酶(如DNase I和RNase A)的影響
羅氏尚未有系統地測試cOmplete蛋白酶抑制劑複合片對DNase I和RNase A的影響。EDTA 是一種二價螯合劑,可使核酸酶失活,例如 DNase I 活性所需的 Mg2+。
cOmplete對磷酸酶的影響
cOmplete Protease Inhibitor Cocktail Tablets尚未經羅氏系統測試對磷酸酶的抑制作用。已知 EDTA 可抑制鹼性磷酸酶,因此如上所述,最好使用不含 EDTA 的 cOmplete Protease Inhibitor Tablets。
使用透析從製劑中去除 cOmplete
使用截止值為 10 kDa 的透析膜。