Merck
首頁蛋白質純化離子交換層析故障排除
離子交換層析故障排除
理想的 IEX 分離:透過梯度洗脫,目標蛋白質得到良好分離
圖 1.理想的 IEX 分離:透過梯度洗脫,目標蛋白質得到良好分離
如果在這種良好解析的分離中,只有某些峰是值得關注的,那麼為了節省時間和緩衝劑,轉換到步進洗脫可能是有利的。本節其餘部分將集中討論可能導致非理想 IEX 分離的實際問題。
樣品在鹽梯度開始前洗脫
圖 2.樣品在鹽梯度開始前洗脫
確保緩衝液在正確的容器中。透過脫鹽來降低樣品的離子強度,  第 156 頁,或使用起始緩衝液稀釋。對於陰離子交換器,增加緩衝液的 pH 值;對於陽離子交換器,降低緩衝液的 pH 值。如果蛋白在任何 pH 值下仍不結合,則可能是洗滌劑污染了色譜柱。
梯度開始時,樣品仍在洗脫
圖 3.梯度開始時,樣品仍在洗脫
上樣後,UV痕跡必須在洗脫開始前回到基線,否則未與色譜柱結合的蛋白質會干擾分離。在開始梯度洗脫之前,增加起始緩衝液的容量(平衡步驟)。
梯度開始時,樣品仍在洗脫
圖 4.樣品在高鹽洗過程中洗出
蛋白結合太強。確保緩衝液裝在正確的容器中。
相關蛋白在梯度後期洗脫
蛋白結合太強。增加梯度的離子強度。如果洗脱需要很高的盐浓度,最好改变 pH 值。對於陰離子交換器,降低緩衝pH值;對於陽離子交換器,提高緩衝pH值。表 6
感兴趣的蛋白在梯度中过早洗脱:
蛋白结合力不强。檢查梯度的離子強度。改變 pH 值,對於陰離子交換器,增加緩衝 pH 值;對於陽離子交換器,降低緩衝 pH 值。表 6
感兴趣的蛋白未得到充分解析
请参考本章内容,查看提高解析度的关键参数。也請參閱 表 6
表 6.疑難排解。
* 極性有機溶劑,如甲醇、乙醇、異丙醇和乙腈,濃度可在 0-20% 之間,但請記住,某些蛋白質在有機溶劑存在時可能會不可逆轉地失去其生物活性。
請注意,使用有機溶液時,背壓可能會增加。