Sera-Mag 和 Sera-Mag SpeedBeads 為分子生物學應用、核酸分離和研究免疫分析提供具成本效益的磁珠分離技術。Sera-Mag 超順磁性顆粒結合了快速磁性反應時間與高結合能力。該微粒具有大表面面積、高靈敏度、物理穩定性和快速反應動力學的特點。
我們的 SpeedBeads 在磁場中的反應速度是 Sera-Mag 微粒的兩倍。這些顆粒具有第二層磁鐵礦,可加快對磁場的反應,從懸浮液中更快、更完整地分離出來。SpeedBeads 有羧基和胺改性的版本,以及中性親和素、鏈球親和素和蛋白 A/G 包被的版本。
所有的 Sera-Mag 顆粒在沒有磁場的情況下都有非常緩慢的沉降速度。
Sera-Mag磁性 SpeedBeads
。圖 1.Sera-Mag 磁性 SpeedBeads
此 SEM 圖片顯示 Sera-Mag SpeedBeads 的菜花狀表面,可大幅增加可供結合的整體表面面積。Sera-Mag SpeedBeads 在顆粒內也有第二層磁鐵礦,因此對磁場的反應速度增加了 2 倍。
Sera-Mag SpeedBeads Protein A/G
包裝形式為 1 mL、5 mL 和 100 mL,固體含量為 1%,10 mG/mL
Protein/AG顆粒提供了一種快速、方便的方法,可使用親和性結合進行 IgA 和 IgG 蛋白質的手動和自動磁性分離。該顆粒可與最廣泛的抗體種類和亞類一起使用(即使亞類身份尚未確定)。使用者可利用重組蛋白 A/G 的親和力,在單一製程步驟中完成上述工作,而無需執行兩個獨立製程。
圖 2.Sera-Mag SpeedBead Carboxylate-Modified Magnetic Particles(羧基改性磁性顆粒)具有以下特點
Sera-Mag SpeedBead Carboxylate-Modified Magnetic Particles 表面具有羧基,可使用簡單的碳化二亞胺化學方法進行共價偶合。
Sera-Mag SpeedBeads Carboxylate-modified
包裝形式為 15 mL、100 mL 和 1000 mL,固含量 5%,50 mG/mL
這些顆粒上的羧基可以活化,與生物分子上的游離氨基反應形成酰胺鍵。在下游應用之前,可將樣品與這些顆粒混合,然後將感興趣的生物分子共價附著在顆粒上。下游應用包括親和淨化或透過蛋白質與蛋白質之間的相互作用、免疫沉淀或其他生物分子相互作用進行擷取。使用我們的標準耦合技術,蛋白質、核酸等與表面羧基的共價耦合可以輕鬆完成。
Sera-Mag SpeedBeads Streptavidin-coated
包裝形式為 1 mL、5 mL 和 100 mL,固體含量為 1%,10 mG/mL
Streptavidin-coated、標稱 1 μm 微粒結合了快速反應動力學和低非特異性結合,可提高免疫分析和分子生物學應用(如基因組學和蛋白組學的樣品製備和分析開發)的通量和精確度。這些微粒與蛋白質、核酸和縮氨酸等生物素化配體結合時,會展現出高親合力。它們對磁場的反應更快,可以縮短檢測時間並提昇精確度,在黏稠溶液中的移動速度也更快。可提供的生物素結合範圍為 3500-4500 pmol/mg。
Sera-Mag SpeedBeads NeutrAvidin-coated
包裝形式為1 mL和5 mL 1%固體,10 mG/mL
圖 3.Sera-Mag 磁性微粒具有單層磁鐵礦,但表面與 SpeedBeads 的菜花狀表面相同。
Sera-Mag Magnetic Streptavidin-coated
包裝形式為 1 mL 和 5 mL,固體含量為 1%,10 mG/mL(可提供樣品包)
Sera-Mag磁性寡核苷酸(dT)
包裝為1 mL、5 mL和100 mL,固體含量1%,10 mG/mL(可提供緩衝試劑包-mRNA分離)
這些 1 μM 的磁性微粒含有共價結合的 oligo(dT)14。它們具有膠體穩定性,在沒有磁場的情況下可長時間保持懸浮狀態,因此非常適合用於捕獲或分離各種來源的 mRNA。一旦分離出來,就可以進行 RT-PCR、cDNA 文庫建構或減法雜交等進一步的應用。每 mg 微粒的 mRNA 結合能力約為 11 μg(取決於樣本和訊息長度)。Oligo(dT) 顆粒也可作為通用碱基顆粒,用於耦合獨特的寡核苷酸序列。只需合成帶有 poly-A 尾部的寡核苷酸,即可輕鬆附著到寡核苷酸(dT)微粒上。