我們提供瓊脂糖和磁珠以及 ChIP 套件。我們的試劑盒和磁珠有多種形式,包括蛋白 A、蛋白 G 以及蛋白 A 和 G 結合物的混合體 (蛋白 A/G)。珠子類型的選擇通常會受到實驗中計劃使用的抗體類型的影響。蛋白 A 珠對兔多克隆抗體的親和力最高,而蛋白 G 珠則能結合更多抗體,包括大多數類型的小鼠單克隆 IgG。蛋白 A/G 混合物在您可以使用的抗體類型方面提供了最大的靈活性,因為它結合了蛋白 A 和蛋白 G 的結合特性。我們的研發團隊發現,對於多種抗體,蛋白 A/G 混合物通常比蛋白 A 或蛋白 G 單獨使用產生的背景更低,而且不會影響牽引效率(圖 1)。
蛋白A/G珠: 17-646 ChIPAb+™ Hp1g (CBX3) 蛋白G純化小鼠單克隆
。圖 1.單獨使用蛋白質 A 或 G 與 A/G 混合物進行 ChIP 的比較。 與較低的背景信號一致,與單獨使用蛋白質 A 或 G 珠相比,使用蛋白質 A/G 珠混合物較遲偵測到 IgG 信號(Cq 較高)(左圖)。
此外,與單獨使用蛋白質 A 或 G 相比,使用蛋白質 A/G 珠混合物可檢測到相似的 Cq,表明信號沒有損失。
無論您選擇哪種珠子,在 ChIP 反應中使用磁珠或琼脂糖珠的順序可能會影響您的 ChIP 信號。一種方法是先將磁珠與擷取抗體一起孵育(室溫數小時,或 4 °C 過夜),然後再加入染色質,並進一步孵育(4 °C,旋轉 1 小時至過夜)。增加孵育時間可能會增加本底和 ChIP 信號;然而,對其靶點親和力低的抗體通常不需要較長時間(過夜)的孵育就不會產生顯著的 ChIP 信號。另外,有些方案是先孵育抗體和染色質,然後再加入珠子,或同時加入這三種成分。加入這三種成分通常都有效,而且可以減少進行整體反應所需的時間。
磁珠
蛋白 A/G 珠
有效的磁珠擷取: 聚乙烯支架包含 4 塊釹磁鐵
多用途: 支架也可用於 15 mL 或 0.5 mL 试管
易于操作:符合人體工學設計的磁性支架有 8 個孔,適合 1.5-2.0 mL 管或旋轉色谱柱
。若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?