目標蛋白可透過免疫共沉淀(也稱為免疫定性或拉取技術)從粗細胞裂解液中分離和富集。首先在蛋白 A 膠質或蛋白 G 膠質層析介質上擷取具有特異性的抗體。在第二步中,固定化的抗體會被用來擷取和富集所感興趣的蛋白質(即抗原)。根據抗體的特異性,目標蛋白可被富集數百倍。結合其他技術(如 SDS-PAGE 和免疫印跡),免疫沉淀可用於檢測和量化抗原、測定相對分子重量、監測蛋白質的轉換和轉譯後修飾,以及檢查酶的活性。
利用蛋白 A 和蛋白 G 對各種哺乳類動物 IgG 分子 Fc 區域的高特異性,蛋白 A Sepharose 和蛋白 G Sepharose 色層析介質可有效、快速地分離和富集此類免疫複合物。
Cytiva 的免疫沉淀入门包(图 A3.1)是免疫沉淀工作的良好起点。該套件包括nProtein A Sepharose 4 Fast Flow (2 mL)和Protein G Sepharose 4 Fast Flow (2 mL),可以處理多種抗體和選擇最佳培養基。
圖 A3.1.免疫沉淀入门包,用于对具有不同结合选择性的多种抗体进行免疫沉淀。
Protein G Mag Sepharose 和 Protein A Mag Sepharose (圖 A3.2)結合了行之有效的富集方法與磁珠平台,具有小規模樣品製備的優異特性。配合 MagRack 6(一個可容納六個微離心管的分離工具),最多可同時處理六個樣品。另外, Mag Rack Maxi 可處理高達 50 mL 的較大樣品容量。
圖 A3.2.Protein A 或 Protein G Mag Sepharose(左圖)透過使用 MagRack 6 或 MagRack Maxi(中圖和右圖),可在小量或大量樣品(低至微升至高至毫升量級)中簡單地富集目標蛋白質。
免疫沉淀的程序通常必须根据经验进行优化,才能获得满意的结果。例如,細胞裂解條件的選擇對於細胞類型和抗原的使用方式至關重要。沒有細胞壁的細胞(例如
參考 Table 3.1 in Chapter 3 to see which medium is likely to be suitable for the antibody source and subtype, or test using Immunoprecipitation Starter Pack.
细胞裂解条件
细胞裂解必须足够苛刻以释放目标抗原,但又足够温和以保持其免疫活性。一些常用的裂解緩衝液列於 表 A3.1.
NP-40(IGEPAL™ CA-630)和 RIPA 緩衝液可釋放大部分可溶性胞質或核蛋白而不釋放染色體 DNA,是初始實驗的好選擇。
影響抗原萃取的參數包括鹽濃度(0 至 1 M)、非離子去垢劑(0.1% 至 2%)、離子去垢劑(0.01% 至 0.5%)和 pH 值(6.0 至 9.0)。
抗體的選擇
多克隆血清含有針對抗原多個表位的抗體。這些抗體有助於穩定抗原-抗體-介質複合物,但也可能在分析過程中產生高背景的問題。
單克隆抗體(MAbs)更具特異性,可減少背景,但由於抗原親和力較低,可能導致形成較不穩定的免疫複合物。使用不同的 MAbs 池可以克服這個問題。
圖 A3.3.Protein A HP SpinTrap 自旋柱和 Protein A HP MultiTrap 96 孔板,用於富集各種生物樣本中的蛋白質。
Cytiva蛋白A和G產品(Protein A HP SpinTrap、Protein G HP SpinTrap、Protein A HP MultiTrap和Protein G HP MultiTrap,以及Protein G和Protein A Mag Sepharose)專為小規模蛋白富集而設計,例如用於凝膠電泳、液相色譜和質譜分析的上游(圖A3.3)。
在交联方案中,抗原捕获抗体通过交联剂共价结合到蛋白A或蛋白G Sepharose层析介质上。
如果所需的蛋白/抗原的分子量與抗體的重鏈或輕鏈相似,導致 SDS-PAGE 分析中的共遷移問題,或抗體干擾下游分析,則使用交聯方案。
在經典的方案中,抗原擷取抗體是透過分別與蛋白A或蛋白G耦合到蛋白A或蛋白G Sepharose層析介質來固定。接著,結合的抗體會被用來擷取感興趣的抗原。
蛋白質富集的最佳參數取決於特定的抗體-抗原組合。每種特定的抗體抗原組合都需要進行優化,以獲得所需的結果。可能需要優化的參數包括樣品前處理、要富集的蛋白質量、孵育時間、緩衝液的選擇和洗滌次數。