Merck
首頁蛋白質表達血小板衍生生長因子 (PDGF)
血小板衍生生長因子 (PDGF)
Jennifer Fries
血小板衍生生長因子(Platelet-Derived Growth Factor)是哺乳類動物血清中的主要細胞有絲分裂原,在血塊形成過程中由血小板釋放。1 PDGF 可引起多種細胞的多功能作用,包括中胚層衍生細胞的有絲分裂、細胞外基質合成增加,以及中性粒細胞、單體細胞和成纖維細胞的化學引導和活化。PDGF 對真皮纖維母細胞、肌腱纖維母細胞、血管平滑肌細胞、膠質細胞和軟骨細胞具有有絲分裂作用。2 然而,PDGF 也可能是動脈硬化和腫瘤的致病因子。3 所有 PDGF 產品的細胞有絲分裂活性均使用瑞士 3T3 細胞或 NR6-3T3 成纖維細胞進行培養測試。
產品說明來源物理形式受影響的細胞類型Cat.No.
血小板衍生內皮細胞生長因子人類Sf21細胞使用人類臍靜脈內皮細胞,在培養過程中測試人類 PD-ECGF 的增殖活性。血管內皮細胞P5208-10UG
血小板衍生生長因子 取自人血小板-凍釋粉末使用瑞士 3T3 細胞或 NR6-3T3 成纖維細胞培養測試有細胞分裂活性。軟骨細胞間充質細胞成纖維細胞膠質細胞肌肉細胞P8147-1VL
血小板衍生生長因子取自豬血小板-裂解粉末使用Swiss 3T3細胞或NR6-3T3纖維母細胞培養測試有細胞分裂活性。膠質細胞 成纖維母細胞 間質細胞 軟骨細胞 肌肉細胞P8953-5UG
血小板衍生生長因子 (PDGF)
產品說明來源物理形式受影響的細胞類型Cat.No.
血小板衍生生長因子-AA人類大腸桿菌 凍釋粉末生物活性以 BALB/c 3T3 細胞對胸腺嘧啶攝取的劑量依賴性刺激來測量。軟骨細胞膠質細胞成纖維細胞間充質細胞肌肉細胞P3076-10UG
血小板衍生生長因子 - AA (PDGF-AA)
產品說明來源物理形式受影響的細胞類型Cat.No.
血小板衍生生長因子-AB人類大腸桿菌生物活性通过其刺激静止的 NR6R-3T3 成纤维细胞中 3H 胸苷掺入的能力来衡量。軟骨細胞膠質細胞成纖維細胞間充質細胞肌肉細胞P3326-10UG
血小板衍生生長因子 - AB (PDGF-AB)
產品說明來源物理形式受影響的細胞類型Cat.No.
血小板衍生生長因子-BB人類大腸桿菌裂解粉末生物活性以其刺激靜止的 NR6R-3T3 成纖維細胞中 3H 胸苷納入的能力來測量。成纖維細胞膠質細胞肌肉細胞軟骨細胞間充質細胞P3201-10UG
血小板衍生生長因子-BB 來自大鼠大腸桿菌裂解粉末生物活性是以其刺激靜態 NR6R-3T3 成纖維母細胞中 3H 胸苷納入的能力來測量。膠質細胞 軟骨細胞 肌肉細胞 間質細胞 成纖維母細胞P4056-50UG
胰島細胞生長因子-BB 人類大腸桿菌凍釋粉末生物活性以 BALB/c 3T3 細胞中胸腺嘧啶攝取的劑量依賴性刺激來測量。膠質細胞 肌肉細胞 軟骨細胞 間質細胞 成纖維細胞P4306-10UG
血小板衍生生長因子 - BB (PDGF-BB)
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
參考資料
1.
Ross R, Glomset J, Kariya B, Harker L. 1974. A Platelet-Dependent Serum Factor That Stimulates the Proliferation of Arterial Smooth Muscle Cells In Vitro. Proceedings of the National Academy of Sciences. 71(4):1207-1210. https://doi.org/10.1073/pnas.71.4.1207
2.
Pierce GF, Mustoe TA, Lingelbach J, Masakowski VR, Griffin GL, Senior RM, Deuel TF. 1989. Platelet-derived growth factor and transforming growth factor-beta enhance tissue repair activities by unique mechanisms.. 109(1):429-440. https://doi.org/10.1083/jcb.109.1.429
3.
Ross R. 1981. George Lyman Duff Memorial Lecture. Atherosclerosis: a problem of the biology of arterial wall cells and their interactions with blood components.. Arteriosclerosis. 1(5):293-311. https://doi.org/10.1161/01.atv.1.5.293
4.
Raines EW, Ross R. 1985. [58] Purification of human platelet-derived growth factor.749-773. https://doi.org/10.1016/0076-6879(85)09128-5
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。