Merck
首頁應用分析化學光度計與反射計
光度計與反射計
透過溶液吸收光的示意圖展示光度計的原理
光度計是測量紫外線 (UV) 到可見光 (VIS) 到紅外線 (IR) 範圍內吸收的光。此測量可用於確定溶液或液體中分析物的含量。光度計利用特定的光源和偵測器,將通過樣品溶液的光線轉換成成正比的電子信號。這些偵測器可以是光電二極體、光阻或光電倍增管等。光度計使用 Beer-Lambert 定律來計算透射率測量所得的係數。吸光度與分析物濃度之間的關聯性,則是透過特定測試的校正功能來建立,以達到高度精確的量測。
特色類別
Spectroquant<sup>®</sup> Prove 600 Plus 儀器
Spectroquant® 光度計儀器、套件與配件
Spectroquant® 儀器、軟體、配件和即用型測試套件,透過創新的解決方案和從頭到尾的品質保證,可確保在簡易操作的同時,獲得精確快速的結果。
選購產品
比色法和滴定法測試套件
比色法和滴定法測試套件
比色法和滴定法測試套件配備亮麗的色卡,可輕鬆、精確地分析水產養殖、地表水和工業用水測試。
立即購買
試紙和閱讀器
試條、試紙及閱讀器
我們精選的 MQuant® 和 Reflectoquant® 測試條包括多種測試條,可在現場或現場進行快速、精確且低成本的分析。
立即購買
手持式 pH 測試條
pH 試紙、pH 試紙、閱讀器及配件
MQuant® 和 Reflectoquant® pH 指示紙、套件和不出血 pH 條使快速 pH 測量變得前所未有的簡單。
立即購買
光度法
光度法是研究實驗室中廣泛使用的定量分析方法,用於測定溶液和其他液體中無機和有機化合物的含量。光度計在工業上也有廣泛的應用,例如飲用水和廢水中污染物的測定、土壤中營養物的分析、食品和飲料樣品、建築材料成分以及許多其他領域。
光度計的構造和工作原理
典型光度計的組成部分包括光源、單色器、樣品和檢測器。光源可以是鎢-鹵素燈(一般用於可見光範圍分析的光源)或 LED。對於紫外可見光範圍的測量,可以使用氙氣閃光燈。單色器會過濾光源輻射出的光線,只讓非常窄的光譜通過。然後,光線通過比色池或樣品保存池。基於樣品溶液中分析物質 (或從分析物質衍生的染料) 的含量,部分光線會被溶液吸收,剩餘的光線則會透射出去。
Beer-Lambert定律
Beer-Lambert定律也稱為Beer定律,指出樣品吸收的光量與存在的分析物質濃度和光通過樣品的路徑長度成正比。此處的 「樣品 」是指分析物本身(直接測量)或由分析物衍生的染料(使用試劑或試劑盒時)。此關係可用公式描述:
A = elc
where
A = 樣品的吸光率
l = 光路長度 (cm)
c = 分析物的濃度 (M)
e = 摩爾消光係數 (M-1cm-1)
<
分光光度計可測量通過溶液前後的光強度,並透過以下公式將其與透射率 (T) 聯繫起來:
Transmittance(T)=It/Io
It 和 Io 分別是通過溶液後和通過溶液前的光強度。透射率與吸光度的關係公式為:
Absorbance(A)=-log(T)
Reflectometry
反射計(也稱為remission photometry)是一種非破壞性的分析技術,利用光線經由表面和介面的反射來量測特性,例如顏色強度、薄膜厚度和折射率。
與其他光度計一樣,反射儀的主要元件包括一個光源,通常是特定波長的長壽命 LED,透過鏡頭系統聚焦到樣品表面,反射光則由偵測器測量。
反射儀通常是用來測量表面的物理特性,例如試條上的顏色變化。在這種方法中,可以將樣品放在測試條上,然後將其減色 (REM) 值與適當的對照品和標準品進行比較。
反射法通常用於工業應用,是一種快速、靈敏的方法,可用於定量測量水、食品、飲料和環境樣本中的各種有機和無機參數,以及其他多種用途,例如建築材料的表面分析和膚色定量。
文件搜尋
尋找更多特定資訊?
瀏覽我們的文件搜尋,以取得資料表、證書和技術文件。
尋找文件