Merck
首頁產品工業微生物學環境監控與無菌製程模擬
環境監控與無菌製程模擬
患者的安全至關重要,因此製藥產品的生產過程都受到嚴格的控制。微生物監測在符合 GMP 法規方面扮演著重要的角色,可證明製造過程,尤其是無菌生產過程,受到良好的管理。
探索我們在無菌製藥過程中微生物監測的全方位 GMP 符合性解決方案,其中包括表面、人員和空氣的監測。
此外,我們還提供粒狀和即用型培養基,用於培養基填充和無菌製程模擬,支持經典的環境監測。
此外,我們還提供粒狀和即用型培養基,用於培養基填充和無菌製程模擬,支持經典的環境監測。
產品
依相關度排序
顯示 149的1-20
變更視圖
顯示 149的1-20
比較
產品編號
產品名稱
產品描述
訂價
您已檢視 149 結果的 1-20
微生物空氣採樣器
我們的空氣採樣器基於不同的原理,可根據您的需求進行技術選擇。我們提供專為爆炸危險區域、無塵室和隔離器以及壓縮氣體監測所設計的產品。
  • MAS-100NT®和 MAS-100 NT Ex®便攜式  空氣採樣器可搭配或不搭配 HEPA 排氣濾網,提供絕佳的精確度、準確性和採樣效率。它們專為高度重要的區域而設計,例如 A 級無塵室
  • MAS-100 VF® 主動式空氣採樣器專為受控環境而設計。
  • 使用 MAS-100 Atmos® 壓縮氣體取樣器,可輕鬆自動檢測氣體中的微生物污染,簡單、安全且符合 21 CFR Part 11。
接觸板、沉降板、滑軌和擋板
我們提供各種量身打造的接觸板、沉降板、滑軌和擋板。我們提供多種專為隔離器和關鍵無塵室環境監控量身打造的板材,包括不可上鎖的 ICR 和帶有 TSA + LTHTh 的可上鎖 ICRplus 接觸板和沉降板。
  • ICR 拭子專為隔離器和無塵室中的乾燥表面進行缺席存在測試而設計,這些表面和人員監測都很難進入。
  • ICR 接觸板 在無塵室中生產,可將污染風險降至最低。可鎖定的 ICRplus/RTplus 版本可安全運輸,以便在有氧、微嗜氧或厭氧條件下進行培養。
  • Hycon® 接觸式玻片 用於監測平面和曲面以及人員。
  • ICR和ICRplus沉降板的特點是在90 mm板中具有30 mL的高填充量,以減少空氣監測過程中的水分損失。
隔離器和 RABS 解決方案
隔離器和 RABS 旨在控制製造過程中消除人類接觸。
  • MAS-100 Iso NT® & MAS-100 Iso MH® - 符合監控關鍵區域微生物污染的特定要求。
  • IsoBag® 快速傳輸袋 - 可安全地進行遠端微生物空氣採樣,並快速將培養基傳輸至隔離器中。IsoBag® 解決方案可加快無菌生產隔離器中的環境監控,提供即用型伽馬輻照接觸板或沉降板供立即使用。
用於無菌製程模擬的培養媒體
我們的輻照、三重包裹的顆粒培養基或即用型培養基 減輕了在培養基填充試驗過程中對已驗證製程的影響。
  • 精心配製的粒狀培養基可讓製藥商以最低的風險進行高效的培養基填充試驗。
  • 即用型培養基,如胰酪大豆肉湯 (TSB) 和植物胨肉湯 (VPB),經過高壓滅菌和兩步預過濾製程,確保其品質。
相關資源
第 1 頁,共 3 頁
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。