HYCON® 接觸玻片 - 即用型培養基,用於平面和曲面的微生物測試
。方便靈活地對表面進行微生物監測。這些 HYCON® contact slides 的獨特設計允許在平坦、彎曲或不規則的表面上進行測試,使其成為一種通用工具,非常適合食品和飲料生產中的生產環境。
- 提供一系列總計數培養基,以及針對酵母、霉菌和大腸菌群的選擇性培養基。
- 在受控的無菌條件下製造
- 單條包裝,減少浪費
- 保質期可長達六個月,有助於節省成本
- 室溫儲存非選擇性培養基
- 室溫儲存非選擇性介質,可節省溫控儲存的成本
- 長方形 (25 cm2)
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。