文件
1.00550
Millipore
胰蛋白大豆肉汤,非动物源
GranuCult® prime, EP, JP, USP, granular, from non-animal source, irradiated, suitable for aseptic process simulation
同義詞:
胰蛋白胨大豆肉汤培养基 - 脱水培养基, TSB,CASO,酪蛋白大豆酶解肉汤,TSB非动物来源,SCDB, CASO 肉汤, TSB, 大豆酪蛋白消化物肉汤, 胰蛋白胨大豆肉汤, 酪蛋白大豆肉汤
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106200
NACRES:
NA.74
生物源
non-animal source
品質等級
agency
EP
JP
USP
無菌
irradiated
形狀
granular
特點
granulated
包裝
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
製造商/商標名
GranuCult® prime
技術
media fill: suitable
microbiological culture: suitable
pH值
7.1-7.5 (25 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解度
30 g/L
應用
aseptic process simulation
pharmaceutical
相容性
stand alone
儲存溫度
15-25°C
適合性
anaerobic bacteria
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
具有植物蛋白胨的脱水培养基作为大豆酪蛋白消化培养基(SCDM)的非动物来源替代品,也称为胰蛋白酶大豆肉汤。颗粒状培养基可冷过滤并进行伽马射线辐照灭菌,以用于无菌灌装过程的微生物学验证(培养基灌装测试或无菌过程模拟)。该产品经过伽马射线辐照和三重包装,可以安全地引入受控区域。冷过滤性是通过对原材料、生产前样品、加工中和最终产品控制进行广泛测试而实现的。配方中含有非动物来源的蛋白胨,而不是推荐的蛋白胨。
應用
根据无菌生产线中“ FDA 无菌指南”的建议,该肉汤适用于培养基填充测试。独家使用非动物来源的原材料可以消除 TSE/BSE 的潜在污染风险。
聯結
替代品:1.00550.5007
其他說明
作用机制:TSB 非动物来源的微生物学性能等同于标准 TSB。脱水的培养基经 γ 射线照射(48-76 kGy)。辐射强度可确保细菌、孢子​、病毒和支原体被破坏。与其他市售产品相比,它培养抗辐射微生物方面具有更高的安全性。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,可满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.