哺乳動物基因組 DNA Miniprep 套件
用於從各種哺乳動物來源中純化基因組 DNA
說明:GenElute 哺乳動物基因組 DNA 純化試劑盒提供簡單方便的方法,從各種哺乳動物來源(圖 1 和 圖 2)分離出純淨的高分子量 DNA。這些試劑盒使用專為基因組 DNA 純化而選用的矽基膜,以方便的旋轉柱形式 (G1N10)。>G1N10, G1N70, G1N350).
程序
哺乳類細胞和組織用含混沌鹽的緩衝液裂解,以確保大分子變性。DNA 與旋轉柱膜結合,剩餘的裂解液經離心移除。使用過濾柱去除細胞碎片。洗滌以去除雜質後,DNA 用緩衝液洗脫至收集管中。純化後的 DNA 可用於許多應用,如測序、克隆、印圖、限制性消化、結合及 PCR。
特點和優點
- 典型的 DNA 產量為從 2 x 106 培養細胞中提取 25 µg 或從 25 mg 組織中提取 30 µg(圖 4)。b>圖 4)
- 裂解後的準備時間僅為 20 分鐘
- 純化的基因組 DNA 的 A260/A280 比率介於 1.6 和 1.9
- 不需要機械均質化
- 比其他領先供應商多40%的純化前體
儲存
室溫
R: 20/21/22 S:26-36
應用
純化的 DNA 可用於許多應用,如測序、克隆、印圖、限制性消化 (圖 3)、結合和 PCR (圖 4)。
材料材料 | 數量 | 典型產量 | |
---|---|---|---|
Jurkat細胞(人) | 5 - 10 µg | ||
HEK293 Cells (human) | 2 x 106 cells | 10 - 20 µg | |
HeLa Cells (human) | 2 x 106 Cells | 15 - 25 µg | |
小鼠胰腺組織 | 20 mg | 10 - 25 µg | |
10 mg | 10 - 25 µgg | ||
16毫克 | |||
小鼠肺組織 | 20 mg | 5 - 15 µg | |
16 mg | 5 - 15 µg< | ||
20毫克 | 小鼠肝臟組織 | 25 mg | 10 - 30 µg |
從
哺乳動物組織中純化的基因組 DNA
圖 1.從哺乳動物組織中純化的基因組 DNA。使用 GenElute™ Mammalian Genomic DNA Miniprep Kit 從指定的小鼠組織中分離出純化的基因組 DNA。基因組 DNA(200 ng/lane)在 0.8% 瓊脂糖凝膠上進行分析,以顯示產量和完整性。標記是用 Hind II 消化的 lambda DNA。(Product No. D9780)
使用 GenElute 哺乳動物基因組 DNA 純化套件從細胞中純化基因組 DNA
.圖 2.從哺乳類動物細胞中純化的基因組 DNA。用 GenElute 哺乳動物基因組 DNA 純化試劑盒從 2 x 106 個所示來源的細胞中分離出純化的基因組 DNA。基因組 DNA(200 ng/lane)在 0.8% 瓊脂糖凝膠上進行分析。標記是一個 Lambda Hind III digest(0.5-23 kb)。
使用 GenElute 哺乳動物基因組 DNA 純化套件純化的基因組 DNA 適合進行限制性酵素消化。
圖 3.基因組 DNA(200 ng)用 EcoR I 消化(10 個單位於 20 µL 中,37°C 4 小時),然後在 0.8% 瓊脂糖凝膠上電泳(150 ng/lane)。未消化的 DNA 在相同條件下培養,但不加 EcoR I。標記為 Lambda Hind III 消化物 (0.5-23 kb)。
產量比較
圖 4.使用 2 x 200 µL 洗脫液時,基因組 DNA 的產率與領先供應商 Q 的產率進行比較。
Network error: Failed to fetch
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。