細菌基因組 Miniprep 試劑盒
用於從多種培養細菌中純化基因組 DNA
我們的 GenElute 細菌基因組試劑盒提供了一種簡單方便的技術,可從革蘭氏陰性菌(圖1)和革蘭陽性細菌(圖2)中分離出高品質的DNA。本試劑盒結合了矽基系統與微旋格式的優點,不需要使用昂貴的樹脂和有害的有機化合物。首先用適當的酵素培養細菌,以確保有效的細胞裂解及 DNA 從細胞中釋放出來。
快速瀏覽
程序
首先用適當的酵素培養細菌,以確保有效的細胞裂解及 DNA 從細胞中釋放。然後在含混沌鹽的溶液中裂解細菌。DNA 會與矽基膜結合,剩餘的裂解液會透過離心機移除。洗滌去除雜質後,DNA 用緩衝液洗脫至收集管中。洗出的 DNA 長度可達 50 kb(圖 3),適合下游應用,例如限制性內切酶挖掘、PCR 和 Southern 印記。
GenElute 細菌基因組 DNA 試劑組包含純化革蘭氏陰性細菌基因組 DNA 所需的所有試劑 (圖 3)。然而溶菌酶(產品編號 L7651)必須另外購買,對於大多數的革蘭陽性細菌而言,需要溶菌酶來徹底裂解厚厚的肽聚糖細胞壁。每套 GenElute 試劑組均提供革蘭陽性溶菌酶溶液,作為製備溶菌酶儲備液的稀釋劑。
特點和優點
- 提供革蘭陽性和革蘭陰性細菌的方案
- 純化的 DNA 的 A260/A280 比率介於 1.6 和 1.9
- 典型的 DNA 產量為 15 µg-20 µg(見表 1)
- 提供溶菌酶稀釋液和 RNase A 溶液以增加便利性
儲存:室溫
R: 22-36/37/38-42 S: 26-36
訂購資訊 |
---|
* Values adjusted for dilution factor.
**** Based on performing two 200 µl elutions.
**** Lysozyme Solution was supplemented with 250 units/ml of Mutanolysin (Product No.M9901).
**** Lysozyme Solution was supplemented with 200 units/ml of Lysostaphin (Product No. L7386).
革蘭(-)細菌基因組 DNA 分離試劑盒的比較。
圖 1.使用 GenElute 細菌基因組 DNA 試劑盒與其他供應商所製備試劑盒分離的革蘭陰性細菌基因組 DNA 的瓊脂糖凝膠分析。等比例的 DNA 在 1%, 1X TBE 琼脂糖凝膠上解析。使用 Lambda Hind III ladder (產品編號 D9780)作為大小標準 (M)。
革蘭(+)細菌基因組 DNA 分離試劑盒的比較。
圖 2.使用 GenElute 細菌基因組 DNA 試劑盒與其他供應商所製備試劑盒分離出來的革蘭(+)細菌基因組 DNA 的瓊脂質凝膠分析。等比例的 DNA 在 1%、1X TBE 瓊脂質凝膠上解析。使用 Lambda Hind III ladder (產品編號 D9780)作為大小標準。
脈衝場凝膠電泳 (PFGE) 細菌 DNA。
圖 3.使用 GenElute Bacterial Genomic DNA 套件從多種細菌中分離出純化的基因組 DNA。使用 BioRad CHEF DRII 系統,在 0.5X TBE 中的 1%瓊脂糖凝膠上解析各細菌樣本的 1 µg 等分 DNA,150 伏特下 16 小時。初始脈衝時間為 2 秒,最終脈衝時間為 13 秒,起始比率為 1.0,泵速設定為 70,PFGE 在 4 °C 下進行。標記 (M) 代表 0.1-200 kb Pulse 標記 (產品編號 D2291)。
與渦旋相比,上下移動混合物可使溶菌酶更容易溶解。這也減少了渦旋可能
產生的泡沫。