Merck
首頁有機反應工具箱Sure/Seal™ 包裝系統
Sure/Seal™ 包裝系統
我們的 Sure/Seal System
身為氣敏化學的領導者,我們擁有最廣泛的無水溶劑和氣敏試劑,以服務研究市場。在 1970 年代後期,我們開發了 Sure/Seal™ 瓶,以保護我們不斷成長的氣敏試劑產品線,使其不受氧氣和濕氣的影響。我們的 Sure/Seal™ 瓶子不僅能保持產品的完整性,還能方便這些產品的使用。捲邊蓋可確保氣密密封,而襯墊則可提供更高的再密封性,進一步改善我們的 Sure/Seal™ 系統。
壓接帽設計
Crimp Cap Design
  • 穿刺區域增加 4 倍 可容納多次穿刺
  • Crimp Cap 透過提供氣密系統,有助於維持產品品質
插頭型式
插頭式
  • 最大化與瓶子接觸的表面面積,防止濕氣和氧氣進入
  • 比競爭品牌厚50%以上 
彈性體成分
  • 提供傑出的再密封 特性
Sure/Seal™ 瓶測試結果
Sure/Seal™瓶測試結果
為了說明我們新的 Sure/Seal™ 系統的有效性,我們將其與另一家供應商(競爭對手 A)進行了評估,以瞭解兩家供應商在測試氧氣傳輸 (OTR)、濕氣吸收和反復穿刺後的內層完整性時的表現。
要查看完整的產品清單,請訪問我們的 Sure/Seal™ 瓶 頁面。
全新 Sure/Seal™ 手冊
全新 Sure/Seal™ 手冊
Performance Testing
Moisture Analysis
Testing Results (KF)
Karl Fischer 利用庫倫滴定法測量濕氣吸收率。為了確定襯墊的密封性和封口設計的有效性,我們使用 18g 的乾針進行了一項為期五週的研究,在整個測試日程中,每週(共五週)從 100 mL 瓶子中取出三份樣品集,每份襯墊接受四次新的穿刺,每份襯墊共接受 20 次穿刺。在每個間隔結束時,使用 40 in-lbs 的力將瓶蓋扭緊,以固定瓶蓋。
測試結果 (KF)
乙腈
二乙醚
产品名称
二甲基亞砜
甲醇
其他測試溶劑
* 測試差異內幾乎沒有變化。最初的含水量會從連續的測試值中減去,使水的濃度隨時間的推移而正常化。
全面的測試證實新的 Sure/Seal™ 瓶子在多次穿刺後仍能保持低吸水率,優於市場上的其他產品。
線性完整性
在使用對空氣敏感的溶劑和試劑時,內襯不僅要密封以保持產品品質,還要在多次穿刺後始終保持形狀。
甲苯測試
正己烷測試
我們的新型襯墊結構不容易向上膨脹,也沒有出現彎曲的跡象。很明顯,競爭對手 A 的襯墊在甲苯和正己烷(但在正己烷中沒有觀察到明顯的水份增加)樣品的重複穿刺測試中都顯示出了襯墊的嚴重損壞。
要查看完整的產品清單,請訪問我們的 Sure/Seal™ 瓶子 頁面。
氧傳輸速率測試
氧氣滲透率測試
測量在一段時間內允許滲透到瓶中的O2 量。此測試顯示瓶蓋和內襯保持氣密密封的能力。
氧傳輸率比較
OTR 測試證明我們的 New Sure/Seal™ 系統比 「競爭對手 A 」更適合維持產品品質。