酸和amp; 鹼的相對強度
使用這個酸和鹼圖表來找出最常見的酸和鹼的相對強度。這個酸鹼圖表包含了可供參考的 Ka 值,以及化學物質的分子式和酸的共轭碱。酸和鹼圖表是一個參考表,旨在使酸和鹼的強度判定變得更簡單。本圖表非常適合在實驗室或課堂上使用。
酸鹼強度表 |
---|
共轭酸碱对
在这个图表中,最强的酸在左上方,最弱的碱在右上方。強酸的共轭碱是弱碱;因此,強碱的共轭酸是弱酸。
Acid-Base Pairs and Buffer Chemistry
A 緩衝液 包含弱酸及其共轭碱或弱碱及其共轭酸。緩衝劑的作用是與酸或鹼反應,以控制溶液的 pH 值。
產品