間充質幹細胞表徵
間充質幹細胞(Mesenchymal stem cells,MSCs)是纖維母細胞樣多能成體幹細胞,來源於多種組織(包括骨髓、脂肪組織、臍帶和牙髓),具有自我更新能力。歷史上,研究人員使用各種方法分離這些幹細胞,而國際細胞治療學會(ISCT)提出了正確的間充質干細胞表徵標準,以協助細胞培養的一致性。根據該指南,間充質干細胞必須1)在標準培養條件下具有可塑性黏附性2)表現正確的間充質干細胞陽性和陰性標記3)保留多能表型,能夠在標準分化條件下分化為脂肪細胞、成骨細胞和軟骨細胞。PromoCell 的所有人類間充質幹細胞系在每一批製造過程中都通過 ISCT 所有三項標準的品質控制測試,以確保細胞的特性和效能。
圖 1.識別人類間充質干細胞的最低 ISCT 標準。
; | 表面抗原 | 替代名稱 | 表達的細胞 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
最初由MAb SH2辨識;內皮細胞、間充質干細胞、造血細胞 | ||||||
CD73 | 5'核苷酸酶 | 最初由 MAb SH3 和 SH4 識別;B 和 T 細胞亞群、樹突網狀細胞、上皮細胞和內皮細胞 | ||||
CD90 | Thy-1 | CD90tr> | 陰性 | CD45 | L-CA, PTPRC | 泛白血球標記 |
CD34 | -< | 原始造血祖細胞和內皮細胞 | ||||
CD34 | <- | |||||
CD14 /CD11b | -/ Integrin α-M, CR3A | 單核細胞、巨 噬細胞、朗格汉斯細胞和粒細胞 / 粒細胞、單核細胞、自然殺傷細胞、T-和B-細胞及樹突 細胞 | ||||
CD79α/CD19 | MB1、IGA /- | B細胞 / B細胞和卵泡樹突狀細胞 | ||||
- | 除非受到 IFN- g 的刺激,否則不在 MSCs 上表達。 | |||||
資料來源 ISCT ( International Society for Cellular Therapy), Abcam Human CD Antigen Guide |
陽性 MSC 標誌
陰性 MSC 標誌
圖 2.從骨髓中分離出的 PromoCell 人類間充質幹細胞的流式細胞儀分析。 CD73、CD90和CD105陽性表達與CD14、CD19、CD45和HLA-DR陰性表達的直方圖。
間充質幹細胞自我更新
圖 3.骨髓衍生 hMSCs 在纖維連接素塗層塑料上的生長表現。 在無血清/無毒素的 PromoCell 生長培養基 DXF 中培養超過 7 個傳代的間葉干細胞可維持穩定的生長率,少於 30 小時/雙倍。
間充質幹細胞分化
圖 4.多能骨髓衍生的 hMSCs 分化為脂肪細胞、軟骨細胞和骨細胞。 A)脂肪細胞的脂質泡積聚顯示廣泛的細胞內脂質泡形成。 B)軟骨細胞和軟骨細胞外基質的 Alcian Blue 染色。 C)茜素紅 S 染色礦化成骨細胞中的鈣沉積。
結論
使用 PromoCell 的定義無血清培養基分隔人類間充質干細胞,可得到均勻、定義清晰的間充質干細胞群,與 ISCT 提出的表達特徵一致。穩定的生長表現和多次傳代擴增,證明了細胞的自我更新能力。間充質干細胞可分化為成脂、成骨及軟骨三系,證明其具有多系分化能力。間充質幹細胞的分離方法和培養條件對於獲得符合 ISCT 規範的定義良好的間充質幹細胞群起到關鍵作用。將間充質幹細胞的特性和培養條件標準化,可確保實驗室與實驗室之間產生可重複的結果。
Network error: Failed to fetch
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。