Merck
首頁樣品純化設定尺寸排除色譜的壓力限制
設定尺寸排除色譜的壓力限制
壓力是由流經色譜系統所產生的。要實現最佳的色譜功能,了解系統不同部分的壓降原理非常重要(圖 1.11)。
柱內壓力
圖 1.11.色谱柱运行期间系统不同部分的压力示例。請注意,壓力值僅用於說明原理。
  • ∆pbefore does not affect the column.
  • 色谱柱硬件上的壓力是 ∆pafter and ∆p 的總和。不要超過色譜柱硬體的限制!
  • ∆p是個別的,需要為每個色譜柱確定。
如需更多資訊,請參閱ÄKTATM實驗室規模色譜系統儀器管理手冊,29-0108-31。
為了保護色谱柱硬件和色譜介質的填料床,必須設定在運行過程中不得超過的限值。必須考慮兩個重要的壓力限制:
  1. 保護色谱柱硬件:色谱柱硬件壓力限制(圖 1.12),即硬件在不損壞的情況下可承受的最大壓力。每個立柱類型都有固定的此值。立柱滲漏可能是立柱硬體承受過大壓力的跡象。立柱硬體壓力限值分別包含在每種立柱類型的說明書和 UNICORN™ 立柱清單中。
列-硬體-壓力限制
圖 1.12.色谱柱硬件压力极限是色谱柱在不损坏的情况下可承受的最大压力。
  1. 保護填料床:Delta 壓力 (Δp) 或填料床上方的最大壓力,是填料床的色層析介質在不會形成間隙(圖 1.13)或床面崩塌的情況下可承受的最大壓力。此值因條件而異。說明書和 UNICORN 色譜柱清單中提供了各類色譜柱的 Δp 或填料床最大壓降的典型值。但請注意,Δp 是每個色譜柱的個別值,需要確定。操作步骤在说明 29-0272-71 中有所描述。通過控制流速可對填料床進行最佳保護。高粘度溶液和/或低溫時,請使用較低的流速(表 1.3)。
溫度流速 (ml/min) 
20 ºC 至 25 ºC最大流速,水
最大流速,20% 乙醇
1.5
0.75
4 ºC 至 8 ºC最大流量,水
最大流量,20% 乙醇
0.75
0.35
表 1.3. 不同黏度和溫度下的流速限制範例,Superose 6 Increase 10/300 GL
包裝床的最大壓力
圖 1.13.填料床的最大壓力是指填料床的色層析介質在不形成間隙的情況下可承受的最大壓力。這並非固定值。
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。