Merck
首頁氣相層析 (GC)氣相層析 (GC) 色譜柱選擇指南
氣相層析 (GC) 色譜柱選擇指南
達到最佳方法效能
額外閱讀
交叉參考圖表
毛細管柱
Supelco和毛細管色譜柱的歷史
Supelco 於 1966 年在美國賓夕法尼亞州中部一個小鎮的一個小車庫開始生產填料氣相色譜 (GC) 柱。到 1977 年,開始生產玻璃毛細管 GC 柱,1982 年開始生產熔融石英毛細管 GC 柱。1983 年,第一支特殊用途的熔融石英毛細管 GC 柱問世。自此之後,特殊用途的熔融石英毛細管 GC 色譜柱陸續問世。我們根據嚴格的品質保證流程測試我們生產的每一根毛細管色譜柱,並保證其性能令人滿意。
技術服務部的化學家是提供毛細管色谱柱選擇和使用指導的寶貴資源。技術服務電話:800-359-3041 (僅限美國和加拿大), 814-359-3041, 此處
如何選擇毛細管色譜柱
優化的色譜分離始於色譜柱。為任何應用選擇合適的毛細管色譜柱應基於四個重要因素:固定相、色譜柱內孔、膜厚和色譜柱長度。本節將按重要性順序簡要討論這些因素對柱性能的實際影響。請注意,此資訊僅為一般資訊。
步驟 1 - 固定相
選擇固定相是選擇色譜柱最重要的步驟。固定相是塗在毛細管色谱柱內壁上的薄膜,應根據要執行的應用進行選擇。注入的有機化合物化學和物理性質的差異以及它們與固定相之間的相互作用是分離過程的基礎。當兩種化合物的分析物與固定相之間的相互作用強度有顯著差異時,其中一種化合物會比另一種化合物保留更久。它們在色譜柱中保留的時間(保留時間)就是這些分析物-相互動作用的量度。
改變固定相的化學特性會改變其物理特性。在特定固定相上共沉降(不分離)的兩種化合物可能會在另一種不同化學性質的固定相上分離,如果分析物與固定相之間的相互作用有顯著差異的話。這就是提供多種毛細管柱相的原因。
成熟的應用
氣相色譜法始創於 1950 年代,是一種成熟的分析技術,擁有許多成熟的應用。因此,很可能存在著述方法或期刊等文獻,說明哪些固定相已成功用於特定應用。此外,色譜柱製造商也會定期出版 相選擇圖表。這些圖表依產業方便地排列,簡化了選擇適當相質的過程。首先,找到符合您的產業或感興趣領域的圖表。
新的應用
對於新的應用,通常沒有現有的參考資料可以提供指導。在這些「方法開發」的情況下,我們必須對要分析的化合物的化學有一定的了解。相的選擇是基於 「同類相溶 」的一般化學原理。非極性色譜柱是分析非極性化合物的建議起點。同樣地,極性化合物的分離通常建議使用極性色譜柱。
相極性
相極性是選擇毛細管色谱柱時最重要的特徵,因為它決定了選擇性或色谱柱分離樣品成分的能力。相的選擇基於 「同類相溶 」的一般化學原理。
非極性化合物通常只由碳原子和氫原子組成,並含有碳碳單鍵。非極性毛細管色譜柱能很好地分離這些化合物。非極性化合物和非極性相之間的相互作用是分散的,這意味著它們受範德華力的支配。這些分子間的吸引力會隨著化合物的大小而增加。因此,沸點較高的大型化合物會有較長的保留時間。
極性化合物主要由碳和氫原子組成,但也含有一個或多個溴、氯、氟、氮、氧、磷或硫原子。醇、胺、羧酸、二元醇、酯、醚、酮和硫醇是毛細管氣相色譜儀分析的典型極性化合物。中極性或極性毛細管色谱柱能很好地分離這些化合物。除了分散互動之外,極性化合物與相之間的互動還包括偶極、π-π 和/或酸鹼互動。
可極化的化合物是由碳和氫組成,但含有一個或多個雙重或三重碳-碳鍵的化合物。這些化合物包括烯、炔和芳香族(含苯環)烴。高極性毛細管色譜柱通常用於分離這些化合物。
以複合極性為基礎的相位極性
結合/非結合相位
結合相位是固定/化學結合(交聯)在管內,而非結合相位只是塗佈在管壁上。一般而言,接合相較為可取,因為它在使用過程中出血較少,可在較高溫度下使用,且在必要時可用溶劑沖洗,以去除累積的非揮發性物質。如果無法使用結合相,例如高極性相,則應尋找穩定相。這些相不像結合相那麼永久(不能沖洗),但比非結合相有更高的熱穩定性。
步驟 2 - 色譜柱內徑
目前市售的毛細管色譜柱內徑範圍可平衡兩項因素:效率(理論板數)和樣品容量(任何一種樣品成分可應用於色譜柱而不會導致所需尖峰過載的量)。優化其中一個因素需要犧牲另一個因素。
色谱柱内径对效率和样品容量的影响如图所示(表 1)。如圖所示,0.25 mm 內徑色譜柱可為大多數應用提供足夠的板/米,同時允許可接受的樣品容量。由於效率和樣品容量之間的折衷,0.25 mm 是毛細管 GC 色譜柱最常用的內徑。
高效率:在色譜圖上可以觀察到窄而解析度高的峰值。毛細管色谱柱的效率以板數 (N) 或每米板數 (N/m) 計,隨著色谱柱內徑的減少而增加。這是快速 GC 背後的基本原則之一(詳情請參閱"
列內徑的影響
表 1.30 米長圓柱的理論值,以 k = 6.00 和 85% 塗層效率計算
β =     柱半徑 (μm)    
2 x 薄膜厚度 (μm)
與相對的術語(「厚膜 」和 「薄膜」)相反,β 值為欄位建立了明顯的排序。一般而言,依據 β 值選擇欄位如下:
β 值在為特定分析變更色谱柱內徑和膜厚組合時也很有用,因為在相同的分析條件下,具有相同相位比的色谱柱將提供非常相似的保留時間和洗脫順序。
SLB®-5ms, 30 m x 0.53 mm I.D., 0.50 μm (β = 265) 線圖
SLB®-5ms, 30 m x 0.53 mm I.D., 0.50 μm (β = 265)
SLB®-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (β = 250) 線圖
SLB®-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (β = 250)
步驟 4 - 色譜柱長度
一般而言,30 m 長的色譜柱可提供解析度、分析時間和所需柱頭壓力的最佳平衡 (表 2)。
更長的色谱柱:可提供更高的解析度,但會增加背壓。需要強調的是,將色柱長度增加一倍不會使解析度增加一倍(解析度只會根據色柱長度的平方根增加)。如果關鍵對之間的解析度小於 1,將柱長度增加一倍也無法使其達到基準值(解析度值至少為 1.5)。增加縱列長度以提高解析度應視為最後的手段。提高分辨力的更有效方法是縮短色谱柱內徑。
縮短色谱柱:當不需要很高的分辨力時,例如用於篩選或成分化學性質不同的簡單樣品。然而,如果色譜柱的內徑與長度同時縮短,則可維持解析度,或在某些情況下,實際上可提高解析度。
縱列長度的影響
表 2.0.25 mm 內徑色譜柱的理論值,鍍膜效率 85%,145 °C 等溫分析,氦氣速度 21 cm/sec,k (peak 1) = 6.00
熔融石英管內徑/外徑
▲Analytical columns with non-polar or intermediate polarity stationary phases.
▼Analytical columns with polar stationary phases.◆Analytical columns regardless of polarity.
◆Guard columns regardless of deactivation.
◆Analytical columns regardless of polarity.無論停用與否的保護柱。
額外閱讀
以下是氣相色譜專家和研究人員撰寫的 GC 文獻清單。
  1. Harold McNair 和 James Miller,"Basic Gas Chromatography" (1997),Wiley,ISBN 0-471-17261-8。
  2. David Grant,"Capillary Gas Chromatography「(1996 年),Wiley,ISBN 0-471-95377-6。
  3. Dean Rood,」A Practical Guide to the Care, Maintenance, and Troubleshooting of Capillary Gas Chromatographic Systems"(1991 年),Hüthig,ISBN 3-7785-1898-4。
  4. Konrad Grob,"Split and Splitless Injection in Capillary GC" (1993),Hüthig,ISBN 3-7785-2151-9。
  5. Konrad Grob, "On-Column Injection in Capillary Gas Chromatography" (1991), Hüthig, ISBN 3-7785-2055-5.
  6. William McFadden, "Techniques of Combined Gas Chromatography/Mass Spectrometry:應用於有機分析"(1988 年),Robert E. Krieger 出版公司,ISBN 0-89464-280-4。
  7. Marvin McMaster 和 Christopher McMaster,「GC/MS:實用用戶指南」(1998 年),Wiley-VCH,ISBN 0-471-24826-6.
  8. Janusz Pawliszyn,"固相微萃取:
  9. Janusz Pawliszyn, "Theory and Practice" (1997), Wiley-VCH, ISBN 0-471-19034-9.
Column Selection by Industry
Supelco 已開發出最廣泛的特殊用途色譜柱系列,專為特定產業應用而設計。這些色譜柱的製造目的在於提供高解析度、極佳的分析反應、低漂移和長色譜柱壽命,從而使分析師達到所需的分析性能。接下來幾頁易於閱讀的相位選擇圖表,按行業方便地排列,簡化了選擇適當相位的過程。首先,找到符合您行業的圖表。
固定相也決定了色譜柱使用的最低和最高溫度。因此,確保所選擇的固定相能夠承受 GC 方法的溫度要求是非常重要的。溫度限制可在毛細管柱相部分找到。
環保產業
環境產業表格和折線圖
工業衛生產業
工業衛生產業表
石油產業
石油產業表
生物燃料產業
生物燃料產業表
化學工業
化學工業用表
農業產業
農業產業表
食品和飲料行業
食品和飲料行業表
香精香料產業
香料和香精行業表
化妝品與個人護理/清潔產品產業
化妝品與個人護理/清潔產品產業表
製藥業
製藥產業表
臨床產業
臨床產業表
鑑定產業
鑑定產業表
生命科學產業
生命科學產業表
按應用選擇色譜柱
除了前面幾頁中的特定行業選擇圖表外,這些易於閱讀的相位選擇圖表還強調了獨立於任何行業的應用選擇。
固定相也決定了色譜柱使用的最低和最高溫度。因此,確保所選固定相能承受 GC 方法的溫度要求至關重要。溫度限制請參見 毛細管柱相部分
快速 GC 應用程式
快速 GC 應用表
GCxGC 應用程式
GCxGC 應用表
手性應用
手性應用表
一般用途應用
一般用途應用表
按相位分類的毛細管色譜柱
正在尋找特定相位的資訊或規格?本節包括最常用的相,並提供應用、USP 代碼、聚合物和溫度限制資訊。在列出兩個最高溫度(即 200/220 °C)時,第一個溫度適用於等溫烘箱分析,而第二個溫度則適用於烘箱溫度程式分析。如需瞭解所列相位的更多資訊,或查詢未列出的相位,請致電 800-359-3041(僅限美國和加拿大)、814-359-3041 或 here.
Traditional Phases:GC 色谱柱极性标度
傳統相的 GC 柱極性比例圖:極極性、高極性、極性、中極性和非極性
我們的 GC 色譜柱極性表是一種方便的色譜柱分類工具。我們所遵循的程序是由 Luigi Mondello  教授(義大利墨西拿大學)向我們建議的。每支色譜柱用一系列的五個探針加上數個 n-烷基標記來確定每個探針的保留指數。然後利用色譜柱的保留指數資料,相對於相同的五個探針在鯊烷(最非極性的 GC 固定相)上的保留指數資料,計算出 McReynolds 常數。將五個 McReynolds 常數相加得出極性 (P) 值,再將其歸一化為 SLB®-IL100(設定為 P=100),得出極性數 (P.N.) 值。
一旦計算出極性數 (P.N.) 值,就可以用直觀的方式顯示彼此的關係。刻度被分成五個區域。前四個區域(非極性、中極性、極性和高極性)已被多家 GC 色譜柱製造商普遍接受和使用。第五個區域(極極性)是在 2010 年推出 SLB®-IL111 後才需要的(在此之前,這個區域沒有色譜柱)。圖中顯示了我們幾種毛細管 GC 色譜柱的位置和最高溫度(左側為非離子液體色譜柱,右側為離子液體色譜柱)。我們的 GC 色譜柱極性刻度可以用來選擇色譜柱,因為它可以輕鬆比較多種色譜柱,因為所有 P.N. 值都是相對於角鯊烷 (刻度上為 0) 和 SLB®-IL100 (刻度上為 100)。
選擇:
  • 非極性 GC 色譜柱 用於 1) 僅含碳原子和氫原子,
    2) 僅含碳原子間單鍵的非極性化合物(如烷)。
  • 中極性 GC 色譜柱 用於非極性和/或極性化合物的交替選擇性。
  • 極性 GC 色譜柱 用於極性化合物(如醇、胺、羧酸、二元醇、酯、醚、酮和硫醇),這些極性化合物 1) 主要含有碳原子和氫原子,2) 還含有一些溴、氯、氟、氮、氧、磷和/或硫原子。
  • 高極性 GC 色譜柱 用於可極化的化合物(如烯、炔和芳香族碳氫化合物),這些化合物
    1) 僅含有碳原子和氫原子,2) 碳原子之間含有一些雙鍵和/或三鍵。
  • 極極性氣相色譜柱 用於可極化化合物的額外選擇性。
傳統相:非極性
非極性氣相色譜柱是使用選擇性最低的氣相固定相製成的。它們通常用於分離 1) 僅含碳原子和氫原子,以及 2) 僅含碳原子間單鍵的非極性化合物(如烷)。
  • 相互作用主要是分散作用(范德华力)。
  • 帶有苯基官能基的相也會發生適量的π-π相互作用。
  • PTA-5色譜柱經過特別設計,也允許強烈的基本相互作用。
  • 具有辛基官能基的相也具有形狀選擇性。
Petrocol® DH辛基
  • 應用:本色谱柱用于石油产品的详细分析,以其独特的选择性而在石油和化工行业闻名。使用本色谱柱可实现苯/1-甲基环戊烯和甲苯/2,3,3-三甲基戊烷的基线分离,而使用经典的聚(二甲基硅氧烷)色谱柱则无法实现。
  • USP Code: None
  • Phase: Bonded; poly(50% n-octyl/50% methyl siloxane)
  • Temp.Limits: -60 °C to 220 °C (isothermal or programmed)
SPB®-Octyl
  • 應用:此色谱柱的低极性接近角鲨烷,使其极性大大低于广泛使用的非极性聚(二甲基硅氧烷)色谱柱。與非極性和中間極性色譜柱相比,此色譜柱具有獨特的選擇性,可用於含 PCB 樣品的確認分析。
  • USP Code: None
  • Phase: Bonded; poly(50% n-octyl/50% methyl siloxane)
  • Temp.Limits:
    -- ≤0.32 mm I.D.: -60 °C to 280 °C (isothermal or programmed)
    -- ≥0.53 mm I.D.:-60 °C至260 °C(等溫或程式化)
Petrocol® DH 50.2、DH、DH 150
  • 應用:這些重複性極高的色譜柱具有可觀的理論板數,專為詳細分析石油產品中的 PIANO、PONA 和 PNA 類分析物質而設計。
  • USP代碼:這些色譜柱符合USP G1、G2和G9的要求。
  • 相:鍵合;聚(二甲基矽氧烷)
  • 溫度限制:-60 ℃。極限: -60 °C 至 320 °C(等溫或程控)
Petrocol® 2887, EX2887
  • 應用:這些色譜柱設計用於 ASTM 方法 D2887(石油餾分的模擬蒸餾 [Sim Dis])。對於沸點高達 1,000 °F 的樣品,請選擇 Petrocol® 2887。對於沸點高於 1,000 °F 的樣品,請使用 Petrocol® EX2887。
  • USP Code: 這些色譜柱符合 USP G1、G2 和 G9 要求。
  • 相:鍵合;聚(二甲基矽氧烷)
  • 溫度限制:
SPB®-1 SULFUR
  • 應用: SPB®-1的專用版本,此色谱柱專為分析硫氣體和其他揮發性硫化合物而開發。
  • USP Code: 此色谱柱符合 USP G1、G2 和 G9 要求。
  • 相:鍵合;聚(二甲基矽氧烷)
  • 溫度限制:-60 ℃。極限: -60 °C 至 300 °C(等溫或程控)
Equity®-1
  • 應用:本色谱柱設計用於需要非極性色譜柱的一般用途。
  • USP代码:本色谱柱符合USP G1、G2和G9要求。
  • 相:鍵合;聚(二甲基矽氧烷)
  • 溫度限制:
    -- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed)
    -- ≤0.32 mm I.D.、≥2 μm:-60 °C至300 °C(等溫或程控)
    -- ≥0.53 mm I.D.,<2 μm:-60 °C至300 °C(等溫)或320 °C(程控)
    -- ≥0.53 mm I.D.、≥2 μm:-60 °C 至 260 °C (等溫) 或 280 °C (程式)
SPB®-1
  • 應用:此色譜柱常用於傳統的一般用途,需要使用非極性色譜柱。分析物將主要根據沸點進行分離。
  • USP代碼:本色谱柱符合USP G1、G2和G9要求。
  • 相:鍵合;聚(二甲基矽氧烷)
  • 溫度限制:
    -- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
    -- ≤0.32 mm I.D.、≥2 μm:-60 °C至300 °C(等溫或程控)
    -- ≥0.53 mm I.D.,<2 μm:-60 °C至300 °C(等溫)或320 °C(程控)
    -- ≥0.53 mm I.D.、≥2 μm:-60 °C 至 260 °C (等溫) 或 280 °C (程式)
SLB®-5ms
  • 應用:5%苯基等效相提供沸點洗脫順序,選擇性略有增加,特別是芳香族化合物。低漂白特性、惰性和耐用性使其成為環境分析物質(如半揮發性化合物、殺蟲劑、PCB 和除草劑)或任何需要低漂白非極性色譜柱的地方的首選。
  • USP代碼:本色谱柱符合USP G27和G36要求。
  • 相:鍵合和高度交聯;矽苯基聚合物的極性幾乎等同於聚(5% 二苯基/95% 二甲基矽氧烷)
  • 溫度限制:
MET-生物柴油
  • 應用:這款堅固耐用的金屬色譜柱專為測定 B100 生物柴油樣品中的游離甘油和總甘油而設計。集成了一個保護罩,從而提供無洩漏連接的保護(保護罩和分析柱是一條連續的管子;保護罩和分析柱之間沒有連接)。
  • USP Code: None
  • Phase: Bonded; proprietary
  • Temp.極限: -60 °C 至 380 °C(等溫)或 430 °C(編程)
PTA-5
  • 應用:本色谱柱設計用於分析胺和其他基本分析物。
  • USP Code: None
  • Phase: Bonded; base-modified poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
  • Temp.極限:
    -- ≤0.32 mm I.D.:-60 °C 至 320 °C(等溫或程控)
    -- ≥0.53 mm I.D.、<2 μm:-60 °C至320 °C(等溫或程控)
    -- ≥0.53 mm I.D.、≥2 μm:-60 °C 至 260 °C (等溫) 或 280 °C (程式)
SAC™-5
  • 應用:本色谱柱是一种特定应用的非极性色谱柱,专为植物甾醇、胆固醇和其他动物甾醇的可重现分析而设计。
  • USP Code: None
  • Phase:鍵合;聚(5% 二苯基/95% 二甲基矽氧烷)
  • Temp.Limits: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
Equity®-5
  • 應用:此款廣受歡迎的色譜柱設計用於需要非極性色譜柱的一般用途。與 100% 聚二甲基矽氧烷色譜柱相比,低苯基含量提供了熱穩定性。
  • USP代碼:本色譜柱符合USP G27和G36要求。
  • 相:鍵合;聚(5% 二苯基/95% 二甲基硅氧烷)
  • 溫度限制:
    -- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed)
    -- ≤0.32 mm I.D.、≥2 μm:-60 °C至300 °C(等溫或程控)
    -- ≥0.53 mm I.D.,<2 μm:-60 °C至300 °C(等溫)或320 °C(程控)
    -- ≥0.53 mm I.D.、≥2 μm:-60 °C 至 260 °C (等溫) 或 280 °C (程式)
SPB®-5
  • 應用:此非極性通用色譜柱主要提供沸點洗提順序,選擇性略有增加,尤其適用於芳香族化合物。
  • USP Code: 此柱符合 USP G27 和 G36 要求。
  • Phase: Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
  • Temp.Limits:
    -- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
    -- ≤0.32 mm I.D.、≥2 μm:-60 °C 至 300 °C(等溫或程控)
    -- ≥0.53 mm I.D.、<2 μm:-60 °C至300 °C(等溫)或320 °C(編程)
    -- ≥0.53 mm I.D.,≥2 μm:-60 °C至260 °C(等溫)或280 °C(編程)
傳統相:中極性
中極性氣相色譜柱是使用同時包含非極性和極性元素的相來製造的。因此,它們通常用於提供非極性和極性色譜柱的交替選擇性。
  • 相互作用具有強分散性(范德華爾斯力)。相中的苯基含量越高,相互作用越強。
  • 帶有苯基官能基的相還會發生π-π、偶極-偶極和偶極誘發偶極相互作用。苯基含量越高,這些互動作用就越強。
  • 具有氰丙基官能團的相也會產生強烈的偶極-偶極和中度的基本互動作用。
SPB®-624
  • 應用:本色譜柱經過特別的分離、效率和低漂白測試。它設計用於環境樣本中揮發性鹵化物、非鹵化物和芳香族污染物的吹掃-捕集分析。
  • USP編號:本色谱柱符合USP G43要求。
  • 相:結合;專有
  • 溫度:
OVI-G43
  • 應用:本色譜柱經特殊製備和測試,符合美國藥典和歐洲藥典方法的要求,可測定藥品製劑中的殘留溶劑。
  • USP代碼:本色谱柱符合USP G43要求。
  • 相:鍵合;聚(6% 氰丙基苯基/94% 二甲基硅氧烷)
  • 溫度:-20 ℃。Limits: -20 °C to 260 °C (isothermal or programmed)
VOCOL®
  • 應用:此中間極性色譜柱專為分析揮發性有機化合物 (VOC) 而設計,對高揮發性化合物具有極佳的保留和解析度。可在直接注射埠使用此色谱柱,或將其連結至清洗捕集系統。
  • USP Code: None
  • Phase:Bonded; proprietary
  • Temp.極限:
    -- ≤0.32 mm 內徑,<2 μm:亞環境至 250 °C(等溫或程控)
    -- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm:亞溫至 230 °C(等溫或程控)
    -- ≥0.53 mm I.D., <2 μm:亞溫至 250 °C(等溫或程控)
    -- ≥0.53 mm I.D.,≥2 μm:亞溫室至 230 °C(等溫或程式化)
SPB®-20
  • 應用:由於苯基含量較高(20%),此柱具有中間極性,可產生不同的極性化合物洗脫順序,以獲得確認信息。通常用於芳香族分析物的分析。
  • USP代碼:此柱符合USP G32要求。
  • 相:鍵合;聚(20%二苯基/80%二甲基矽氧烷)
  • 溫度:-25 °C。極限:-25 °C 至 300 °C(等溫或程控)
Equity®-1701
  • 應用:由於氰丙基苯基官能基取代,相極性增加,與其他相相比,具有獨特的選擇性。本色谱柱可与采用 ECD、NPD 和 MSD 检测器的系统完美配合,通常用于醇类、含氧化合物、药品、杀虫剂和 PCB 应用。
  • USP代码:本色谱柱符合 G46 要求
  • 相:接合;聚(14% 氰丙基苯基/86% 二甲基硅氧烷)
  • Temp.極限:
    -- ≤0.32 mm 內徑:亞環境至 280 °C(等溫或程式)
    -- ≥0.53 mm I.D.:subambient to 260 °C (isothermal or programmed)
SPB®-608
  • 應用:本色谱柱使用 ECD 檢測器對 18 種氯化農藥的低濃度進行了專門測試。除了選擇性和效率外,還測試了 4,4'-DDT 和異狄氏劑的最低分解率。此色谱柱也适用于除草剂分析。
  • USP Code: None
  • Phase:Bonded; proprietary
  • Temp.Limits: Subambient to 300 °C (isothermal or programmed)
SPB®-35
  • 應用:與苯基含量較低的色譜柱相比,本色譜柱的苯基含量為 35%,提供了更高的極性選擇。此色谱柱适用于极性化合物的分析,因为相对于非极性化合物,极性化合物的保留时间更长。
  • USP代码:此色谱柱符合USP G42要求。
  • 相:鍵合;聚(35% 二苯基/65% 二甲基硅氧烷)
  • 溫度限制: 0 °C。極限: 0 °C 至 300 °C(等溫或程控)
SPB®-50
  • 應用:在常見的含苯基系列相中,本色谱柱的苯基含量最高。此色谱柱适用于极性分析物的分析,并提供有用的确认信息。
  • USP代码:本色谱柱符合USP G3要求。
  • 相:鍵合;聚(50% 二苯基/50% 二甲基硅氧烷)
  • 溫度限制:30 °C。極限:30 °C 至 310 °C(等溫或程控)
傳統相:極性
極性氣相色譜柱使用極性固定相製成,最常見的是聚乙二醇和改良型。這些色譜柱通常用於分離極性分析物(如醇、胺、羧酸、二元醇、酯、醚、酮和硫醇),這些分析物 1) 主要含有碳和氫原子,2) 還含有一些溴、氯、氟、氮、氧、磷和/或硫原子。
  • 這些色柱的分散(范德華爾斯力)、π-π、偶極-偶極和偶極誘發偶極相互作用都很強。
  • 也可能存在適量的氫鍵和基本相互作用。
  • SPB®-1000和NUKOL™色谱柱經過特殊設計,也允許強酸相互作用。
  • Carbowax® 胺色谱柱經過特殊設計,也允許強鹼相互作用。
SPB®-225
  • 應用:Supelco提供業界最廣泛的氰丙基色譜柱,例如此中間極性色譜柱。
  • USP法典:此柱符合USP G7和G19要求。
  • 相:键合;聚(50%氰丙基苯基/50%二甲基硅氧烷)
  • 溫度限制:45 °C。極限: 45 °C 至 220 °C(等溫)或 240 °C(程式)
SPB®-PUFA
  • 應用:本色谱柱提供必要的极性,用于分析作为脂肪酸甲酯 (FAME) 的多不饱和脂肪酸 (PUFA)。
  • USP代码:本色谱柱符合USP G18要求。
  • 相:键合;聚(烷二醇)
  • 温度:50 °C至100 °C。限制: 50 °C 至 220 °C(等溫或程式化)
SPB®-1000
  • 應用:在相中加入酸官能基使此柱具有酸性,適用於分析揮發性酸性化合物。它為乙二醇的分析提供了極佳的性能。
  • USP代码:本色谱柱符合USP G25和G35的要求。
  • 相:键合;酸改性聚乙二醇
  • 温度限制:60 °C 至 100 °C。極限: 60 °C 至 200 °C(等溫)或 220 °C(程式)
NUKOL™
  • 應用:在相中加入酸官能基使此色谱柱具有酸性,可用于分析挥发性酸性化合物。難以分析的羧酸(游離脂肪酸)也能以優異的峰形和最小的吸附量進行分析。
  • USP代碼:本色谱柱符合USP G25和G35要求。
  • 相:鍵合;酸改性聚乙二醇
  • 溫度限制:60 °C。極限: 60 °C 至 200 °C(等溫)或 220 °C(程式)
Carbowax® 胺
  • 應用:這款特別製備的鹼失活色譜柱專為分析伯胺、仲胺和叔胺以及其他揮發性基本化合物而設計。
  • USP Code:None.
  • Phase:Non-bonded;base-modified poly(ethylene glycol)
  • Temp.Limits: 60 °C to 200 °C (isothermal or programmed)
Omegawax®
  • 應用:本色谱柱可对脂肪酸甲酯 (FAME) 进行高度重现性分析,特别是欧米伽 3 和欧米伽 6 脂肪酸。它經過測試,可確保 FAME 等值鏈長度 (ECL) 值和關鍵成分解析度的可重複性。
  • USP編號:本色谱柱符合USP G16要求。
  • 相:鍵合;聚(乙二醇)
  • 溫度限制: 50 °C。極限: 50 °C 至 280 °C(等溫或程控)
SUPELCOWAX® 10
  • 應用:本色谱柱以使用最广泛的极性相之一 Carbowax™ 20M 为基础,是一种极性色谱柱,适用于分析溶剂、脂肪酸甲酯 (FAME)、食品、香精香料化合物、醇类和芳烃。
  • USP Code:本色谱柱符合 USP G16 要求。
  • 相:鍵合;聚(乙二醇)
  • 溫度:
    -- ≤0.32 mm I.D.: 35 °C to 280 °C (isothermal or programmed)
    -- ≥0.53 mm I.D.、<2 μm:35 °C至280 °C(等溫或程控)
    -- ≥0.53 mm I.D.、≥2 μm:35 °C 至 250 °C(等溫或程式化)
SLB®-IL59
  • 應用:選擇性比 PEG/wax 相更具極性,可產生獨特的洗脫模式。最高溫度比 PEG/ 蠟柱更高(300 °C,而不是 270-280 °C)。是分析中性和中度基本分析物的絕佳選擇。
  • USP Code:None
  • Phase:Non-bonded; 1,12-di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
  • Temp.Limits: Subambient to 300 °C (isothermal or programmed)
SLB®-IL60
  • 應用程式:SLB®-IL59的改良(失活)版本具有更好的惰性。選擇性比 PEG/wax 相更具極性,可產生獨特的洗脫模式。最高溫度比 PEG/wax 色譜柱高(300 °C,而 270-280 °C)。現有 PEG/wax 色譜柱的絕佳替代品。也是良好的 GCxGC 柱選擇。
  • USP Code:None
  • Phase:Non-bonded; 1,12-di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
  • Temp.Limits: 35 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
SLB®-IL61
  • 應用:我們第三代離子液體色譜柱的第一款。SLB®-IL59 的改良(三酸鹽負離子)版本增加了惰性。選擇性比 PEG/wax 相更具極性,可產生獨特的洗脫模式。最高溫度比 PEG/ 蠟柱更高(290 °C,而 PEG/ 蠟柱為 270-280 °C)。是分析中性和中度基本分析物的絕佳選擇。
  • USP代碼:
  • 相位:非鍵合;1,12-二(三丙基膦)十二烷雙(三氟甲基磺酰基)亞胺三氟甲基磺酸鹽
  • Temp.極限: 40 °C 至 290 °C(等溫或程控)
  • Temp.
  • 傳統相:高極性
    高極性氣相色譜柱使用選擇性非常高的氣相固定相製成,通常含有高百分比的氰丙基官能基。它們通常用於分析可極化的化合物(如烯、炔和芳香族碳氫化合物),這些化合物 1) 僅含有碳原子和氫原子,2) 碳原子之間含有一些雙鍵和/或三鍵。
    • 可能存在強分散(范德華爾斯力)、極強偶極-偶極、極強偶極誘發偶極和中度基本相互作用。相中的氰丙基含量越高,這些互動就越強。
    SP®-2330
    • 應用: Supelco 提供業界最廣泛的雙氰基丙基相。由於在聚合物骨架上取代了雙氰基丙基和苯基,此柱是一種高度專業化的色譜柱,同時具有極性和可極化的特性。它可用於脂肪酸甲酯 (FAME)、二噁英和芳香族化合物等分析物的高溫和低溫分離。
    • USP代碼:本色谱柱符合USP G8要求。
    • 相:非鍵合;聚(80%雙氰丙基/20%氰丙基苯基硅氧烷)
    • 溫度限制:室溫以下。Limits: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
    SLB®-IL76
    • 應用:我們第二代離子液體色譜柱的第一款產品。具有多種互動機制的相結構設計,即使與具有類似 GC 柱極性標度值的色譜柱相比,也會產生選擇性差異。
    • USP代碼:
    • 相:非鍵合;三(三丙基膦己酰胺基)三乙胺雙(三氟甲基磺酰基)亞胺
    • Temp.Limits: Subambient to 270 °C (isothermal or programmed)
    SP®-2331
    • 應用:高極性氰基硅氧烷色譜柱,專門用於分析二噁英,特別是四氯二苯並對二噁英 (TCDD) 異構體。由於相位已穩定,因此其最高溫度略高於非結合氰硅氧烷色譜柱。
    • USP Code: None
    • Phase: Stabilized; proprietary
    • Temp.Limits: Subambient to 275 °C (isothermal or programmed)
    SP®-2380
    • 應用:高極性氰基硅氧烷色譜柱,常用於分離幾何(順/反式)脂肪酸甲酯 (FAME) 異構體為一組。在需要熱穩定性良好的高極性通用色譜柱時也非常有用。
    • USP代碼:本色譜柱符合USP G48要求。
    • Phase: Stabilized; poly(90% biscyanopropyl/10% cyanopropylphenyl siloxane)
    • Temp.Limits: Subambient to 275 °C (isothermal or programmed)
    SP®-2560
    • 應用:這款高極性的雙氰基丙基色譜柱專爲詳細分離脂肪酸甲酯 (FAME) 的幾何位置(順/反式)異構體而設計。
    • USP代码:该色谱柱符合USP G5要求。
    • 相:非键合;聚(双氰基丙基硅氧烷)
    • 温度限制:亚安培。Limits: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
    SP®-2340
    • 應用:這款非結合型色譜柱提供同級產品中最高的極性。與所有通用雙氰基丙基色譜柱一樣,它在高溫和低溫分離脂肪酸甲酯 (FAME)、二噁英、碳水化合物和芳香族化合物的幾何異構體方面都非常有效。
    • USP代碼:本色谱柱符合USP G5要求。
    • 相:非鍵合;聚(雙腈丙基矽氧烷)
    • 溫度限制:室溫以下。Limits: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
    SLB®-IL82
    • 應用:選擇性比具有高百分比氰丙基懸垂基團的聚矽氧烷相的極性稍高,可產生獨特的洗脫模式。是分析中性和中度基本分析物的絕佳選擇。
    • USP代碼:
    • 相:非鍵合;1,12-二(2,3-二甲基咪唑鎓)十二烷雙(三氟甲基磺酰基)亞胺
    • Temp.Limits: 50 °C to 270 °C (isothermal or programmed)
    TCEP
    • 應用:該相的獨特化學特性允許進行專門的分離。它通常用於分析礦物酒中的醇和芳香族、汽油中的脂肪族成分、個別芳香族中的雜質以及含氧化合物。
    • USP Code: None
    • Phase: Non-bonded; 1,2,3-tris(2-cyanoethoxy)propane
    • Temp.Limits: Subambient to 145 °C (isothermal or programmed)
    SLB®-IL100
    • 應用:全球首款商用離子液體 GC 色譜柱。在我們的 GC 色譜柱極性比例中作為 100 的基準。選擇性幾乎與 TCEP 相相同。最高溫度比 TCEP 柱更高(230 °C,而 TCEP 柱為 140 °C)。是分析中性和可極化(含有雙C-C鍵和/或三C-C鍵)分析物的絕佳選擇。
    • USP Code: None
    • Phase: Non-bonded; 1,9-di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
    • Temp.Limits: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
    傳統相:極極性
    極極性氣相色譜柱是使用最具選擇性的氣相固定相製成的。它們通常用於提供可極化化合物的選擇性。另一種用途是在 GCxGC 應用中,因為它們的選擇性與非極性色譜柱正交。
    • 可能存在強色散(范德華爾斯力)、極強偶極-偶極、極強偶極誘導偶極和中等基本相互作用。term=SLB-IL111&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax&lang=en&region=US&;focus=product">SLB®-IL111
      • 應用:全球首款在我們的 GC 柱極性量表中評分超過 100 的商用色譜柱。對非極性和中間極性相的選擇性最為正交,因此洗脫模式非常獨特。270 °C 的最高溫度對於極性極強的色譜柱來說令人印象深刻。從中性分析物中分離可極化分析物(含有雙重和/或三重 C-C 鍵)的絕佳選擇。也是良好的 GCxGC 色譜柱選擇。
      • USP代碼:
      • 相位:非鍵合;1,5-二(2,3-二甲基咪唑鎓)戊烷雙(三氟甲基磺酰基)亞胺
      • Temp.極限: 50 °C 至 270 °C(等溫或程序化)
      手性相
      手性 GC 相由 α-、β- 或 γ-環糊精的衍生物組成,用於分離對映体。這些相質可常規分離各種未充分活化的非芳香族對映体,以及 HPLC 難以分離的幾種芳香族對映体。這些相位可專門且有效地分離許多這類型的分子,包括數以千計的化合物,這些化合物是手性合成的起始原料或中間體、生化與製藥的中間體與代謝產物、環境污染物、香料等。小冊子「Astec® CHIRALDEX® 和 Supelco® DEX™ 手性 GC 色譜柱:The Widest Variety of Derivatized Cyclodextrins" (T411101, OEM) 包含有關手性氣相色譜柱的寶貴資訊,並包括選擇指南。您可以撥打 800-359-3041(僅限美國和加拿大)、814-359-3041 或CHIRALDEX®
      • 應用:這些色譜柱可用於分析對映体,以確定生物活性(製藥業)、香氣(香精香料和食品飲料業)、是否有害(環保業)和純度(化學工業)。
      • USP Code: None
      • Phase: Fourteen specialized phase chemistries comprises of complex derivatives of cyclodextrins that impart a wide range of selectivities
      • Temp.Limits:
        -- TA Phases: -10 °C to 180 °C (isothermal or programmed)
        -- All Other Phases:-10 °C 至 200 °C(等溫)或 220 °C(編程)
      Supelco® DEX™
      • 應用:這些色譜柱可用於分析對映体,以確定生物活性(製藥業)、香氣(香精香料和食品飲料業)、是否有害(環保業)和純度(化學工業)。
      • USP Code: None
      • Phase: Ten unique phases comprises of derivatives of cyclodextrins that are able to perform many enantiomeric separations
      • Temp.極限: 30 °C 至 230 °C(等溫或程控)
      PLOT 色譜柱
      我們提供多種多孔層開放管式 (PLOT) GC 色譜柱,包括使用我們的特殊碳吸附劑製成的色譜柱。我們使用專有的程序將吸附劑微粒固定在熔融石英管的內部,確保它們在正常使用時不會移位。PLOT GC 色譜柱常用於分離小分子,例如永久性氣體、輕烴和揮發性硫化合物。選擇:
      • Carboxen®-1010 PLOT 用於分離氫氣、氧氣、氮氣、一氧化碳、甲烷、二氧化碳和 C2/C3 烴。這是唯一能分離所有這些永久性氣體的色譜柱。
      • Carboxen-1006 PLOT 用於大部分永久性氣體和 C1-C3,使用環境初始溫度以上。也用於分離甲醛/水/甲醇(福爾馬林)混合物和監測乙烯中的雜質。
      • Supel-Q™ PLOT 用於分析硫氣、醇、酮、醛和許多極性化合物。也用於在環境溫度以上分析二氧化碳和 C1-C4 烴,以及汽油和其他石油餾分。
      • 硫酸鋁 PLOT 用於分析 C1-C4 烴,特別是 C2 烴中的甲烷,峰尾減少。也用於在正丁烷後洗脫乙炔,以及在 正戊烷 和1,3-丁二烯後洗脫甲基乙炔。也用於許多常見碳氟化合物的出色分離
      • 鉬篩5A PLOT,用於氧氣、氮氣、一氧化碳和甲烷的分離,時間少於5分鐘。對於較難的分離,例如從氧氣中分離出氬,只要使用亞常溫(15 °C 或以下)即可
      Carboxen®-1010 PLOT
      • 應用:此色谱柱是在同一分析中分离永久气体(氦气、氢气、氧气、氮气、一氧化碳、甲烷和二氧化碳)中所有主要成分和轻烃(C2-C3)的理想选择。這是市面上唯一能分離永久性氣體中所有主要成分的色譜柱。
      • USP Code: None
      • Phase:碳分子篩
      • Temp.Limits: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
      Carboxen®-1006 PLOT
      • 應用:此色谱柱是在同一分析中分离多种永久气体成分(如氦气、氢气、氮气、一氧化碳、甲烷和二氧化碳)以及轻烃(C2-C3)的理想选择。它是分辨甲醛/水/甲醇(福爾馬林)混合物和監測乙烯中雜質的理想選擇。此色谱柱可配合高流速和快速温度程序使用,以确保优异、快速的分离效果。
      • USP Code: None
      • Phase:碳分子筛
      • Temp.Limits: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
      Supel-Q™ PLOT
      • 應用:該色谱柱即使在最高溫度下也很少出現滲漏,可在環境溫度以上有效分辨二氧化碳和 C1-C4 碳氫化合物。它也適用於分析硫氣體、醇、酮、醛及許多極性化合物。
      • USP Code: None
      • Phase: Divinylbenzene
      • Temp.Limits: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
      氧化鋁硫酸鹽 PLOT
      • 應用:這款高度可靠的色譜柱具有必要的選擇性,可分離 C1-C4 烴混合物中的烷、烯和炔。它可在正丁烷後洗脫乙炔,在正戊烷和 1,3 丁二烯後洗脫甲基乙炔。聚合物表面經過失活處理,以減少峰尾。
      • USP Code: None
      • Phase:Sulfate-deactivated alumina
      • Temp.Limits: Subambient to 180 °C (isothermal or programmed)
      氯化鋁 PLOT
      • 應用:此色谱柱可分离 C1-C4 碳氢化合物。由於此柱的極性略低於硫酸鋁柱PLOT,因此在分析烷、烯和炔的輕烴混合物時,可提供不同的洗脫順序模式。
      • USP Code: None
      • Phase: Chloride-deactivated alumina
      • Temp.Limits: Subambient to 180 °C (isothermal or programmed)
      Mol Sieve 5A PLOT
      • 應用:本色谱柱可用于在五分钟内分离许多永久气体成分,如氧气、氮气、一氧化碳和甲烷。更困難的分離,例如從氧氣中分離出氬,則可使用次環境溫度來達成。這些色譜柱擁有所有 PLOT 色譜柱中最強的吸附強度。
      • USP Code: None
      • Phase:Aluminosilicate
      • Temp.極限: 低溫至 300 °C(等溫或程式化)
      SCOT 色譜柱
      Supelco 是 Support Coated Open Tubular (SCOT) GC 色譜柱技術的領導者。我們無與倫比的製造技術可讓我們在不銹鋼管的內壁上沉積一層均勻的液相塗層支撐顆粒。此技術可讓我們接觸到傳統熔融石英毛細管色譜柱製造技術無法接觸到的許多液相。
      我們所有的 SCOT 色譜柱尺寸為 50 英尺 x 1/32 英寸外徑 x 0.02 英寸內徑,每端都有 1/16 英寸外徑的連接。它們以 3.5 吋捲帶捆綁,每端有 12 吋鬆散圓柱。庫存項目有四根圓柱。其他相位的圓柱可透過我們的客製化計畫提供。
      Bentone® 34/DNDP SCOT
      • 應用:用於分析二甲苯異構體。
      • USP Code: None
      • Phase: Bentone 34/di-n-decyl phthalate
      • Temp.Limits: 10 °C to 150 °C (isothermal or programmed)
      TCEP SCOT
      • 應用:用於分析芳香族分析物。
      • USP Code: None
      • Phase: 1,2,3-Tris(2-cyanoethoxy)propane
      • Temp.Limits: 0 °C to 150 °C (isothermal or programmed)
      BMEA SCOT
      • 應用:用於分析烯烴。
      • USP Code: None
      • Phase: Bis-methoxyethyladipate
      • Temp.極限: 25 °C 至 100 °C(等溫或程控)
    • Temp.
    Scot 列的折線圖
    目錄編號
    人氣相位的常見尺寸
    **加上整合式 2 m x 0.53 mm 內徑護罩。
    **繞在 5 吋保持架上,適用於 Agilent 6850 GC。
    手性相
    表 5.手性相
    PLOT 欄位
    表 6.PLOT 欄位