圖 1.超濾用於濃縮病毒。液體通過膜過濾器,而大的病毒粒子則被保留下來。
病毒可在細胞培養中繁殖,以產生病毒庫存。培養細胞接種來自種子病毒、商業來源或受感染組織的病毒庫存。培養後,裂解受感染的細胞以收集病毒粒子,或直接從細胞上清液中收集釋放的病毒。
從臨床樣本分離病毒也是利用細胞培養來繁殖病毒。
為了獲得高滴度的病毒庫存,必須濃縮純化的病毒粒子。具有再生纖維素膜的 Amicon® Ultra 和 Centricon® Plus 離心超濾裝置可用於濃縮病毒和病毒溶液(圖 1)。本方案描述了使用Amicon® 和Centricon® 離心超滤装置浓缩三种常见类型的病毒:慢病毒、腺病毒和腺相关病毒(AAV)。
病毒繁殖的一般方法
- 包裝細胞:培養宿主細胞,使其達到 80-85% 的融合度。
- 轉染:用有活力的病毒粒子感染細胞。
- 收穫病毒:根據病毒的不同,使用細胞上清液或造粒細胞或兩者來純化重組病毒。使用四輪冷凍/解凍循環從細胞中釋放病毒。然後用離心法從細胞裂解液中分離細胞碎片:用密度梯度超速離心法或柱/膜層析法從細胞裂解液中純化病毒。
- 使用被動透析、重過濾或使用 Amicon® Ultra 和 Centricon® Plus 70 裝置進行離心超濾,將純化的病毒溶液濃縮並將緩衝液交換到適當的儲存溶液中。
高滴度病毒庫存的病毒濃縮
要製造高滴度病毒庫存,可使用離心超濾來濃縮純化的病毒。正確選擇裝置、膜材料、分子量限制或截止值、離心速度、離心時間和緩衝液成分,對高回收率的感染性病毒粒子至關重要。Amicon® Ultra離心超濾裝置的濾膜有特定的標稱分子量限制(NMWL)。Amicon® Ultra離心超濾裝置的NMWL為50 kDa Ultracel® 用於濃縮腺病毒和腺相關病毒(AAV)溶液。對於慢病毒濃縮,則使用 50 kDa 和 100 kDa NMWL 膜的裝置。
選擇超濾方法和膜標稱分子量大小時需要考慮的因素:
- 病毒顆粒大小:大小可以從公佈的資料來源估算,或通過顯微鏡、激光衍射和動態光散射等測量技術估算。
- 溶液中主要分離目標的尺寸:需要分離的蛋白質、抗體、藥物、化學品和其他顆粒的尺寸會影響膜尺寸的選擇。
- 樣品體積:處理量從≤0.5 mL 到 70 mL,都與離心超濾 (cUF) 裝置相容。
為了保留病毒粒子,濾膜的分子量截止值需要比粒子小(~2 倍小於病毒粒子的分子量),但又要大到足以讓較小的成分過濾
(表 1)。
使用Amicon® Ultra離心超濾裝置濃縮病毒
表2顯示了從粗細胞裂解物和經層析純化的病毒中濃縮腺病毒、慢病毒和AAV的結果。使用Amicon® Ultra離心超濾裝置,病毒粒子能有效濃縮至高滴度,且回收率高。
請務必記住,大多數病毒無法在低鹽緩衝液中有效濃縮和儲存。在 < 250 mM 鹽溶液中離心濃縮病毒會導致病毒聚集和感染性降低。
濃縮後的病毒庫存可通過 0.22 µm 过滤器。 Ultrafree®-MC GV 过滤器单元 可用于体积为 < 0.5 mL。
結論
我們開發了一種方法來驗證使用Amicon® Ultra和Centricon® Plus離心裝置作為一種快速且具成本效益的方法,以獲得高滴度的病毒。此方法可用於濃縮細胞培養上清、細胞裂解液和其他來源的病毒。濃縮後的病毒庫存可使用 Ultrafree® 過濾器進行過濾消毒。為了獲得最高的感染性病毒粒子回收率,選擇適當的超濾裝置、膜過濾器、分子量截斷值 (MWCO)、離心速度和離心時間至關重要。
離心式超濾裝置
。* 已註冊作 IVD 使用
。若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?