Merck
首頁蛋白質純化使用藍色 Sepharose® 層析介質去除白蛋白
使用藍色 Sepharose® 層析介質去除白蛋白
Blue Sepharose® 6 Fast Flow或預包裝的HiTrap™ Blue HP 1 mL和5 mL色譜柱(圖4.2)可用於在其他純化步驟之前或之後去除白蛋白(表4.1)。白蛋白通過靜電和/或疏水作用與芳香族陰離子配體 Cibacron Blue F3G-A 和 Sepharose® 進行非特異性結合。
使用 Blue Sepharose® High Performance 預先包裝,HiTrap™ Blue HP 色譜柱可透過非相容性色譜快速、簡單地去除白蛋白。
圖 4.2.使用 Blue Sepharose® High Performance 預先包裝,HiTrap™ Blue HP 色譜柱可透過非相容性色譜快速、簡單地去除白蛋白。
使用 HiTrap™ Blue HP 1 mL 或 5 mL 色譜柱來去除哺乳動物 表達系統中的宿主白蛋白,或者當已知樣品中含有大量白蛋白,可能掩蓋其他蛋白質峰的紫外吸收時。
如果免疫球蛋白或其他目標分子具有與白蛋白相似的疏水性,請勿使用 Blue Sepharose® 色譜介質。
表 4.1使用 Blue Sepharose® 色層析介質進行非相容性色層析去除白蛋白的選項。
使用 HiTrap™ Blue HP 1 mL 色譜柱有效去除人體血漿中的白蛋白。
圖 4.3.使用 HiTrap™ Blue HP 1 mL 色譜柱有效去除人體血漿中的白蛋白。
使用 HiTrap™ Blue HP 色谱柱去除白蛋白的程序
缓冲液制备
结合缓冲液:20 mM 磷酸钠,pH 7.0, or 50 mM potassium hydrogen phosphate (KH2PO4), pH 7.0
洗脱缓冲液:0.02 M 磷酸鈉,2 M 氯化鈉,pH 7.0,或 0.05 M 磷酸氫鉀,1.5 M 氯化鉀,pH 7.0
去除白蛋白
  1. 將蒸餾水注入注射器或泵管。取下瓶塞,將色谱柱與注射器(使用隨附的接頭)、實驗室泵或色譜系統 「滴對滴 」連接,以避免將空氣引入系統。
  2. 移除色谱柱出口的卡扣端。
  3. 用 3 至 5 柱体积的蒸馏水冲洗乙醇。
  4. 用至少 5 柱体积的结合缓冲液平衡色谱柱。建議流速為 1 mL/min (1 mL 色譜柱) 和 5 mL/min (5 mL 色譜柱)。
  5. 使用與 Luer 接頭連接的注射器或泵將樣品注入色譜柱。
  6. 使用結合緩衝液清洗(通常至少 5 至 10 柱容量),直到吸光度達到穩定基線或試劑中無物殘留。保持 1 至 2 mL/min 的流速(1 mL 柱)和 5 至 10 mL/min 的流速(5 mL 柱)進行洗滌。對於一步式洗脫,通常 5 個柱容量就足夠了。對於線性梯度洗脫,10 到 20 個柱容量通常就足夠了。保持 1 至 2 mL/min 的流速(1 mL 色谱柱)和 5 至 10 mL/min 的流速(5 mL 色谱柱)进行洗脱。
  7. 洗脱后,用 3 至 5 柱体积的结合缓冲液清洗色谱柱,使其再生。
* 使用 1 mL HiTrap™ 色谱柱的注射器时,1 mL/min 相当于约 30 滴/分钟;使用 5 mL HiTrap™ 色谱柱时,5 mL/min 相当于约 120 滴/分钟。
儲存
儲存於 2 °C 至 8 °C 的 20% 乙醇中。