細胞裂解和溶解
緩衝液準備
裂解緩衝液:20 mM 磷酸鈉、100 mM NaCl、2 mM MgCl2、20 mM咪唑、0.5 mM Tris (2-carboxyethyl) phosphine hydrochloride (TCEP)、5 u/mL苯並酵素、1 mg/mL溶菌酶、不含EDTA的蛋白酶抑制劑雞尾酒(濃度依製造商建議)、1-2%的精選去垢劑、pH 7.4
程序
- 1. 在 4 °C 下以 7000-8000 × g 離心 10 分鐘或 1000-1500 × g 離心 30 分鐘,從培養物中收穫細胞。
- 3. 每克濕細胞加入 5 至 10 mL 溶菌緩衝液,使細胞懸浮。為了防止宿主細胞蛋白與暴露的組胺結合,必須在樣品和結合緩衝液中加入低濃度的咪唑。 根據目標蛋白的敏感性,在室溫或 4 °C 下輕微攪拌靜置 2 小時。
- 5. 必要時測量並調整 pH 值。
表達篩選程序
材料
- His MultiTrap HP 或 His MultiTrap FF
- 可處理 96 孔板的離心機
緩衝液準備
結合緩衝液:20 mM 磷酸鈉、500 mM NaCl、20 至 40 mM咪唑、0.5 mM TCEP、1 至 2% 洗滌劑,pH 7.4(最佳咪唑濃度取決於蛋白質;20 至 40 mM 適合許多蛋白質):20 mM 磷酸钠,500 mM NaCl,20 到 40 mM 咪唑,0.5 mM TCEP,0.03% 十二烷基麦芽糖苷 (DDM),1 到 2% 去污剂,pH 7.4,
洗脱缓冲液:20 mM 磷酸鈉、500 mM NaCl、500 mM咪唑、0.5 mM TCEP、0.03% DDM、1 至 2% 洗滌劑、pH 7.4
為了提高純度,在不失去結合能力的情況下,在樣品和結合緩衝液中盡可能使用高濃度的咪唑。
準備濾板
- 從 96 孔濾板上撕下底部封條。
- 將濾板倒置,輕輕搖動,使粘附在頂部封條上的任何培養基移出。
- 將過濾板靠在工作台表面,剝開頂部封條。
- 將過濾板放置在收集板上。
- 以 200 × g 離心濾板 2 分鐘,從培養基移除乙醇儲存液。以 200 × g 離心 2 分鐘。
- 每孔加入 500 µL 結合緩衝液以平衡培養基。200 × g 離心 2 分鐘,重複一次。
空白試運行:樣品和緩衝液中可能使用還原劑。如果是這種情況,請用以下步驟取代步驟 7: - 加入 500 µL 洗脱緩衝液/孔。 以 200 × g 離心板 2 分鐘。
- 每孔加入 500 µL 結合緩衝液 包括還原劑 以平衡培養基。以 200 × g 離心 2 分鐘,重複一次。濾板現在就可以使用還原劑了。請勿使用含有還原劑的緩衝液儲存 His MultiTrap 篩板。
離心程序
離心後,檢查所有孔是否都已排空。如果沒有,則稍微增加離心力。
離心時不要施加超過 700 × g 的力。
- 在濾板的每個孔中加入 100 µL 的裂解液,培養 3 分鐘。
注意: 如果蛋白產率很低,請增加孵育時間和/或輕輕攪動篩板以混和蛋白。
注意: 如果蛋白產率很低,請增加孵育時間和/或輕輕攪動過濾板使其混合,也可以增加裂解液的量,並在每個孔中依次加入幾個等分的裂解液。 - 以 100 × g 離心 4 分鐘或直到所有孔都空了。
- 每孔加入 50 µL 结合缓冲液。以 200 × g 離心 2 分鐘。
- 每孔加入 200 µL 洗滌緩衝液。200 × g 離心 2 分鐘。重複兩次。
- 每孔加入 50 µL 洗滌緩衝液,混和 1 分鐘。
註: 洗滌緩衝液的容量可以改變(每孔 50 至 600 µL),取決於所需的目標蛋白濃度。 - 更換收集板,以 200 × g 離心 2 分鐘,收集洗出的蛋白。重複兩次,直到所有目標蛋白都被洗出(A280 應為 <0.1,表示所有蛋白都被洗出)。
注意: 如有必要,在每次洗脱之间更换收集板,以防止目标蛋白被不必要地稀释:1% FOS-Choline™ 12、1% 十一烷基麥芽糖苷、1% 十二烷基麥芽糖苷、1% Cymal™-5、1% Cymal-6、2% 辛基葡萄糖苷、1% Triton™ X-100、1% 十二烷基二甲基氧化胺 (LDAO)。要優化方案,可改變樣品、結合緩衝液和洗滌緩衝液中咪唑的濃度。His MultiTrap 板常用的變化範圍是 20 到 40 mM 的咪唑。如果目標蛋白質在這些濃度下結合率太低,可嘗試 5 至 20 mM 的咪唑。一般而言,結合緩衝液和洗滌緩衝液中的咪唑濃度過低,會導致不需要的宿主蛋白吸附(因而降低純度)。咪唑濃度太高會導致目標蛋白的產率降低。
分析
樣品可透過 SDS-PAGE 與 Coomassie™ Blue 染色進行分析(執行純度與均勻性檢查),或透過硝酸纖維膜上的點印分析。可使用 Anti-His 抗體檢測組氨酸標記蛋白。
細胞收割
細胞收割的方法取決於宿主,回收膜蛋白的方案與回收細胞內水溶性蛋白的方案相同。
大腸桿菌培養物的細胞收割
緩衝液的準備
PBS:10 mM 磷酸鹽,2.7 mM KCl,137 mM NaCl,pH 7.4
離心程序
- 在 4 °C 下以 6000 至 9000 × g 離心 15 分鐘,收集細胞。將細胞重懸於 500 mL 冰冷 PBS 中。
- 於 4 °C 下以 6000-9000 × g 離心 15 分鐘。丟棄上清液。在 10 mL 冰冷 PBS 中重悬细胞颗粒,或根据需要重悬其他体积的细胞颗粒。
- 重悬的细胞颗粒可保存在 -80 °C 下。