Merck
首頁酶活性测定溶菌酶的酶学测定(EC 3.2.1.17)
溶菌酶的酶学测定(EC 3.2.1.17)
描述
本程序步骤可用于溶菌酶产物的酶学测定。分光光度速率测定(A450,光程 = 1 cm)基于以下反应:
                                                                                      Lysozyme
溶壁微球菌细胞(完整)  ––––––––>  溶壁微球菌细胞(已溶解)
单位定义 — 一个单位的溶菌酶在pH6.24、25℃下,使用溶壁微球菌悬液作为底物,在2.6 mL反应混合物中每分钟产生0.001 ΔA450
所需试剂和设备
1.0 M磷酸氢钾溶液P8709
1.0 M磷酸氢二钾溶液(P8584
1 M 氢氧化钾(KOH)溶液
1 M HCl溶液
溶壁微球菌,ATCC号4698,冻干细胞(M3770
注意事项
请参阅产品化学品安全技术说明书,获取危害和安全操作方法相关信息。
制备说明
使用超纯水(25 °C时≥18 MΩxcm电阻率)制备试剂。
缓冲液(50 mM磷酸钾缓冲液,pH 6.24,25°C)— 制备550 mL:
  • 加入20.125 mL的1.0 M磷酸氢钾溶液(P8709)。
  • 加入7.375 mL的1.0 M磷酸氢二钾溶液P8584)。
  • 加入超纯水,最终定容为550 mL。
  • 使用1 M KOH或1 M HCl在25°C下将pH调节至6.24。
底物悬液(0.015% [w/v] 溶壁微球菌细胞悬液)— 使用溶壁微球菌,ATCC号4698,冻干细胞(M3770)在缓冲液中制备0.15mg/mL悬液。
底物适用性:该悬液的A450必须介于0.6-0.7之间,而不是缓冲液空白。如有必要,使用适量的缓冲液或溶壁微球菌细胞调整吸光度。
酶溶液(溶菌酶) — 在使用前,立即在冷的(2-8℃)缓冲液中制备含有200-400单位/mL溶菌酶的溶液。
操作流程
1.将以下试剂移液到合适的比色皿中并平衡至25 °C,使用适当恒温的分光光度计:
试剂空白样(ml)检测1(mL)检测2(mL)检测3(mL)
底物悬液2.502.502.502.50
2.然后添加:
试剂空白样(ml)检测1(mL)检测2(mL)检测3(mL)
缓冲液0.10
酶溶液0.100.100.10
3.立即颠倒混匀并记录A450的下降~5分钟。获得所有测试和空白样的最大线性速率(ΔA450/分钟),使用至少一分钟的时间间隔和最少4个数据点。
结果
计算
1.
lysozyme-eq1
式中:
df =稀释因子
0.001 = 单位定义中的吸光度(ΔA450)变化
0.1 = 酶溶液的体积(以毫升计) 
2.      
lysozyme-eq2
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
参考文献
1.
Shugar D. 1952. The measurement of lysozyme activity and the ultra-violet inactivation of lysozyme. Biochimica et Biophysica Acta. 8302-309. https://doi.org/10.1016/0006-3002(52)90045-0
11/17-1