1.目标
建立胆固醇氧化酶酶促测定的标准化操作流程。
2.适用范围
本操作流程适用于所有测定胆固醇氧化酶促活性参数的产品。本测定法不适用于测定来自裂褶菌(Schizophyllum commune)(已停产的货号C7274)和短杆菌属(Brevibacterium sp.)(已停产的货号C8153)。
3.定义
- ODA - 联二茴香胺
- POD - 过氧化物酶
- 纯水 = 来自去离子系统的水,电阻率>或= 18MΩcm @ 25 °C。
- 过氧化物酶单位定义 — 一个单位将在pH 6.0、20 °C下,在20秒钟内形成1.0 Mg红陪酚。
4.讨论
胆固醇 + O2 胆固醇氧化酶 > H2O2 + 4-胆甾烯-3-酮
H2O2 + 邻联茴香胺(还原型) POD > 2 H2O + 邻联茴香胺(氧化型)
5.责任
分析服务实验室人员应遵循本书面操作流程。
6.安全
有关危险和适当的操作注意事项,请参阅安全数据说明书(SDS)。
7.操作流程
7.1 条件:
T = 25°C,pH = 7.5,A500nm,光程= 1 cm
7.2 方法:
连续光谱法速率测定
7.3 试剂:
- 7.3.1 50 mM磷酸钾缓冲液,pH 7.5,25 °C(缓冲液)
利用纯水和磷酸钾(货号如P5379)配制6.8 Mg/mL的溶液。用 1 M KOH 在 25 °C 调节 pH 至 7.5。 - 7.3.2 1%(w/v)邻联茴香胺溶液(ODA)
利用试剂7.3.1(缓冲液)和邻联茴香胺(如货号D9154)配制10.0 mg/ml的溶液。(新鲜制备) - 7.3.3 0.5% (w/v) 胆固醇与10%(w/v)Trition X-100溶液(胆固醇)
首先将500 mg胆固醇(如货号C8503)溶于10 mL Triton X-100中。 边搅拌边加热,直至溶液变得澄清。然后缓慢加入已温热至70-80 °C的90 ml纯水。继续在70-80 °C下搅拌溶液10分钟。加入水后溶液可能会变浑浊,但仍可用于测定。 - 7.3.4 过氧化物酶溶液(POD)
临使用前,利用纯水和过氧化物酶(货号P8250)配制100 pyrogallol单位/ml的溶液。 - 7.3.5 胆固醇氧化酶溶液(酶)
临使用前,利用低温试剂7.3.1和胆固醇氧化酶配制0.1-0.2单位/mL的溶液。
7.4 试验方法
- 将下列试剂(mL)加入适宜的容器,以制备反应混合物:
试剂7.3.1(缓冲液) | 40.00 |
试剂7.3.2(ODA) | 0.50 |
2.涡旋彻底混合,然后在25 °C下用0.1 M HCl或KOH调节至pH7.5(如果需要的话)。加入试剂7.3.1至50 mL终体积,涡旋充分混合,并在使用前充氧约10分钟。
3.将下列试剂(毫升)移入合适的比色皿中:
试样 | 空白样 | |
---|---|---|
反应混合物 | 2.70 | 2.70 |
试剂7.3.3(胆固醇) | 0.10 | 0.10 |
试剂7.3.4(POD) | 0.10 | 0.10 |
4.倒置混合,并在适当恒温的分光光度计中平衡至25 °C。监测A500nM恒定之前的状态。然后添加:
试剂7.3.1(缓冲液) | ----- | 0.10 |
试剂7.3.5(酶) | 0.10 | ----- |
立即通过倒置混合,并记录约5分钟内A500nm的增量。利用试样和空白样的最大线性速率获取ΔA500nm/min结果。
7.5计算
单位/mL 酶 = | (ΔA500nm/min试样 - ΔA500nm/min空白样)(3.0)(df) | |
(7.5)(0.10) | ||
式中: 3.0 = 实验体系总体积(mL) df = 稀释系数 7.5 = 500nM处氧化邻联茴香胺的毫摩尔消光系数 0.10 = 所用的酶体积(mL) |
单位/mg 固体 = | 单位/mL 酶 | |
mg 固体/mL 酶 |
7.5.3 | 单位/mg 蛋白 =U | 单位/mL 酶 |
mg固体/mg s 酶 |
7.6 单位定义
在pH7.5、25℃下,一单位每分钟可将1.0 μmol胆固醇转化为4-胆甾烯-3-酮。
注意:4-胆甾烯-3-酮可能会发生异构化。
7.7 最终检测浓度:
在3.0 mL反应混合物中,终浓度为46 mM磷酸钾、0.009%邻联茴香胺、0.017%(w/v)胆固醇、0.33%(v/v)Triton X-100、10单位过氧化物酶和0.01 - 0.02单位胆固醇氧化酶。
Network error: Failed to fetch