我們的限制性酵素系列經過優化,可使用五種獨特的緩衝液進行消化。使用單一限制性酵素消化 DNA 時,請使用酵素隨附的緩衝液。
使用單一限制性酵素消化DNA的步驟
- 依圖示順序將元件加入乾淨的試管中:
1 µL DNA(濃度 1 µg/µL)
1 µL 限制酶
16 µL 無菌水
- 在消化溫度(通常為 37 °C)下培養反應 1 小時。
- 透過加熱滅活(65 °C,15 分鐘)或加入 10 mM 終極濃度 EDTA 來停止消化。
- 消化後的 DNA 即可用於研究應用。
當同時使用兩種限制性酵素時,首先使用 限制性酵素緩衝液參考中的表格檢查每種緩衝液中的酵素活性。如果它們在同一緩衝液中都有 100% 的活性,您就可以使用該緩衝液進行雙重消化協議。另外,也可以從常見的雙重消化圖表中確定最佳緩衝液。在某些情況下,由於緩衝液不相容(成分或溫度),建議進行順序消化。
使用兩種限制性酵素消化DNA的步驟
- 依圖示順序將組份加入乾淨的試管中:
1 µL DNA(濃度 1 µg/µL)
;每種限制性酵素 1 µL
15 µL 無菌水
- 在消化溫度(通常為 37 °C)下培養反應 1 小時。
- 透過加熱滅活(65°C 15 分鐘)或加入 10 mM 終極濃度 EDTA 來停止消化。
- 消化後的 DNA 即可用於研究應用。
DNA順序消化的步驟
- 依圖示順序將組份加入乾淨的試管中:
1 µL DNA(濃度 1 µg/µL)
1 µL 限制酶
16 µL 無菌水
- 在消化溫度(通常為 37 °C)下培養反應 1 小時。
- 通過加熱滅活(65 °C,15 分鐘)或加入 10 mM 終極濃度 EDTA 停止消化。
- 使用純化試劑盒回收 DNA:重新懸浮和稀釋 DNA 至 1 µg/µL。
- 按照步驟 1 準備第二次消化。繼續完成步驟 3.
- 消化後的 DNA 即可用於研究應用。
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。