Merck
首頁克隆與表達準備電穿孔細胞
準備電穿孔細胞
細胞電穿孔法是一種利用電場增加細胞膜通透性的方法,以便將 DNA 或其他物質導入細胞中。
細胞電穿孔法的試劑製備
在 900 mL 蒸餾水中溶解 16 g 胰蛋白胨、10 g 酵母抽提物和 5 g NaCl。用 NaOH 調整 pH 至 7.0。用蒸餾水將容量調至 1 L。高壓滅菌 20 分鐘。若要製作固體培養基,加入 1.2% 至 1.5% 的瓊脂。
1 mM HEPES:0.26 g HEPES,鈉鹽。溶於 900 mL 蒸餾水中。將 pH 調至 7.0。用蒸餾水調整容積至 1 L。
10% glycerol in 1 mM HEPES, pH 7.0:無菌添加 10 mL 100% 甘油至 90 mL 1 mM HEPES,pH 7.0。
將 10 mL 100% 甘油加入 90 mL 蒸餾水中。
10 mM Tris-HCl(pH 8.0),1 mM EDTA
Phenol: 氯仿/异戊醇:試劑級氯仿和異戊醇,混合 24:
等份的再蒸餾苯酚和氯仿/異戊醇(24:1),各按上述方法製備
3 M 醋酸鈉,pH 5.4,水溶液
乙醇,70%,95%
表 1.所需試劑
Procedure
  1. 將 10 mL 2× YT 培養基接種於來自 LB 或 2× YT 培養基平板的 大腸桿菌 宿主菌株。在 37 °C 下震盪培養過夜。
  2. 接種 1 L 2× YT 培養基與宿主細胞過夜培養物的 10 mL 。在 37 °C 下孵育 2 至 2.5 h,以 250 rpm 搖動,直到 A600 達到 0.5 至 0.7。
  3. 將燒瓶放在冰上 15 至 30 分鐘。
  4. 在 4 °C 下以 4,000 × g 脫水 20 分鐘。
  5. 濾去上清液,將細胞重懸於 1 L 冰冷無菌 1 mM HEPES,pH 7.0.
  6. 如上所述旋轉。傾去上清液,將細胞重懸於 500 mL of ice-cold sterile 1 mM HEPES, pH 7.0.
  7. 如上所述旋轉。將上清液倒掉。用 20 mL of sterile 1 mM HEPES, pH 7.0, containing 10% glycerol.
  8. 如上所述旋轉細胞。將上清液倒掉。
  9. 將細胞重懸於總容量為 2 至 3 mL  的蒸餾水中的無菌 10% 甘油中。
  10. 以 50 至 100 µL 等分的方式分離,並進行電穿孔處理,或冷凍於乾冰上並儲存於 -70 °C。
  11. 用等体积的苯酚/氯仿和等体积的氯仿/异戊醇提取连接的 pGEX 载体(以及未切割的载体)各一次。
  12. 移去水相,加入 1/10 μL 3 M 醋酸鈉,pH 5.4 和 2.5 μL 95% 乙醇。
  13. 放置在乾冰上 15 分鐘,然後在微離心機中旋轉 5 分鐘,將 DNA 壓團。
  14. 移除上清液,用 1 mL 70% 乙醇洗滌壓團。離心 5 分鐘,棄去上清液,並烘乾膠粒。
  15. 將每個 DNA 膠粒重懸於 20 µL 無菌蒸餾水中。另外,也可以用凝膠帶純化 DNA。
    注意:DNA 在電穿孔前必須完全不含鹽。
電穿孔效率
建議在進行插入/pGEX連接時,同時轉換一奈米未切割(超卷曲)的載體 DNA,以確定每個合格細胞製備的效率。關於電穿孔協議的更多資訊,請參閱所選電穿孔系統的使用說明。
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。