人類成骨細胞 (HOb)
II.培養前的準備
- 確保具有 HEPA 過濾層流空氣的 Class II 生物安全櫃處於正常工作狀態。
- 用 70% 酒精消毒生物安全櫃。
- 開始細胞培養工作前,將生物安全櫃的鼓風機打開 10 分鐘。
- 確保所有血清移液器、移液器吸頭和試劑溶液均為無菌。
- 遵循標準的消毒技術和安全規則:
a. 不要用嘴移液。請勿用口移液。
b.使用人類細胞時,即使所有菌株都已
經過 HIV、乙型肝炎和丙型肝炎測試呈陰性反應,也一定要戴手套和安全眼鏡。在無菌罩中處理所有細胞培養工作。
III.培養 HOb
A.準備培養 HOb 的細胞培養瓶
- 從冰箱中取出人類成骨細胞生長培養基 (417-500)。
- 用移液管吸取 15 mL 人類成骨細胞生長培養基 (417-500)* 到 T-75 燒瓶 (SIAL0641)中。
* 保持培養基與表面面積的比例為每 5 cm2 1mL。
例如:
- 5 mL 用于 T-25 烧瓶 (SIAL0639) 或 60 mm 组织培养皿 (SIAL0166)。
- 15 mL 用於 T-75 燒瓶 (SIAL0641) 或 100 mm 組織培養皿 (SIAL0167).
B.解凍和接種 HOb
- 使用適當的眼睛和手部保護措施,從液氮儲存槽中取出低溫保存的 HOb 瓶。
- 將小瓶蓋轉動四分之一圈,以釋放可能滯留在螺紋中的液氮,然後將蓋子重新鎖緊。
- 將小瓶的下半部放入 37 °C 水浴中快速解凍細胞,並在解凍過程中密切觀察小瓶。
- 當小瓶中只剩下少量冰時,從水浴中取出小瓶。不要讓細胞完全解凍。
- 用 2 mL 移液管輕輕地移動細胞 5 次,重悬小瓶中的細胞。
- 將小瓶中的細胞懸液(1mL)移入盛有15 mL人骨細胞生長培養基(417-500)的T-75容量瓶(SIAL0641)中。
- 蓋上瓶蓋,輕輕搖動,使細胞均勻分佈。
- 將T-75燒瓶(SIAL0641)置於37 °C,5% CO2 加濕培養箱中。鬆開瓶蓋以進行氣體交換。
- 24小時後或隔夜換上新鮮的人類成骨細胞生長培養基(417-500),以去除所有DMSO的痕跡。
- 隔天換一次人類成骨細胞生長培養基(417-500),直到細胞達到60%的融合度。
- 當培養達到 >60% 匯合或週末餵養時,加倍 Human Osteoblast Growth Medium (417-500)的用量。
- 當 HOb 培養達到 80% 匯合時,對細胞進行分培。
IV.亞培養 HOb
A.Preparing Subculture Reagents
- 從-20 °C的冷凍庫中取出 胰蛋白酶-EDTA溶液 (T3924)和 胰蛋白酶抑制劑 (T6414),並在冰箱中解凍過夜。
- 確保所有亞培養試劑均已解凍。輕輕攪拌每瓶試劑數次,以形成均勻的溶液。
- 將所有亞培養試劑儲存於 4 °C,以備日後使用。
- 如果只需要一部分 胰蛋白酶/EDTA溶液 (T3924),請將未使用的部分儲存於-20 °C。準備培養瓶
- 從冰箱中取出 人骨細胞生長培養基 (417-500)。
- 用移液管移取30 mL人類成骨細胞生長培養基 (417-500)至T-175燒瓶 (SIAL1080)中(將用於第四節C步驟15)
C.在室溫下胰蛋白酶化細胞。
- 用 HBSS (H6648)清洗單層細胞,並吸去溶液。
- 用移液管吸取 6 mL 胰酶/EDTA 溶液(T3924)到 T-75 烧瓶(SIAL0641)中。
- 立即移除 5 mL 溶液。
- 重新蓋緊瓶蓋,在室溫下於倒置顯微鏡下觀察胰蛋白酶化的進度。細胞變圓通常需要 2 到 4 分鐘。在胰蛋白酶化過程中,細胞可能不會完全變圓,有些細胞即使從培養基表面鬆脫,仍可能保持一定的過程。
- 用手掌敲打瓶側,直到大部分細胞脫離,從培養基表面釋放圓形細胞。
- 用移液管移取5 mL胰蛋白酶抑制劑溶液(T6414)到瓶中,以抑制進一步的胰蛋白酶活性。
- 將培養瓶中的細胞懸浮液轉移到 50 mL 無菌錐形管中。
- 用另外 5 mL 的 胰蛋白酶抑制溶液 (T6414)冲洗烧瓶,并将溶液转移到同一锥形管中。
- 在显微镜下检查 T-75 烧瓶 (SIAL0641)。
- 將錐形管以 220 x g 離心 5 分鐘,使細胞沉澱。
- 噴出管中的上清液,不要打亂細胞沉澱。
- 用手指輕彈圓錐管的頂端,鬆開細胞團。
- 將細胞重懸在 5 mL 人骨細胞生長培養基(417-500)中,用移液器輕輕地移動細胞,使其團塊破裂。快速生長時接種 10,000 cells per cm2 ,定期分次培養時接種 5,000 cells per cm2 。
V.分化 HOb
A.接種 HOb 以進行分化
- 將所需格式的 HOb 以 10,000 個/cm2 接種在人類成骨細胞生長培養基 (417-500)中。
- 將細胞置於 37 °C、5% CO2 加濕培養箱中。
- 第二天換成 人骨母細胞分化培養基 (417D-250),方法是從培養組織器皿中抽出生長培養基,加入適當容量的 人骨母細胞分化培養基 (417D-250)。
- 將細胞培養在37 °C,5% CO2 加濕的培養箱中。
B。體外礦化
- 從培養組織器皿中吸出 人骨細胞分化培養基 (417D-250)。
- 加入適當容量的 人骨細胞分化培養基 (417D-250)。
- 將細胞培養在37 °C,5% CO2 加濕培養箱中的 人骨細胞分化培養基 (417D-250)中。
- 隔天更換新鮮的 人類成骨細胞分化培養基 (417D-250)。
- 10-14天後會分泌致密的細胞外基質並形成礦化結構。
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。