Merck
首頁原代細胞培養技術原代人類毛囊真皮乳頭細胞和生長培養基
原代人類毛囊真皮乳頭細胞和生長培養基
這些產品在美國、加拿大和部分歐洲國家有售。
  • 人類毛囊真皮乳頭細胞的培養規範
  • 毛囊真皮乳頭細胞培養系統質量控制<
  • 原代毛囊真皮乳頭細胞培養系統
    人類毛囊真皮乳頭細胞存在於毛囊基部的真皮乳頭中。這些細胞嵌入富含層粘蛋白和膠原蛋白 IV 的細胞外基質中,對於誘導和維持頭髮生長至關重要。
    PromoCell® 人類毛囊真皮乳頭細胞 (Human Follicle Dermal Papilla Cells, HFDPC) 主要從正常人側頭皮的真皮層中分離出來。在分離後不久,所有的人類毛囊真皮乳頭細胞都會使用專利的無血清冷凍培養基, Cryo-SFM冷凍保存在第 2 階段 (P2)。解凍後,每個冷凍瓶至少含有 500,000 個存活細胞。人類毛囊真皮乳頭細胞也可以由解凍並培養三天的冷凍細胞製成的增殖細胞培養物提供。每個批次都有捐贈者頭髮和膚色的資訊。
    人類毛囊真皮乳頭細胞的培養規範
    體外 人類毛囊真皮乳頭細胞培養而開發的低血清培養基。  Follicle Dermal Papilla Cell Growth Medium 有兩種選擇:Medium(即用型)選項包括一瓶 500 mL 的 Basal Medium 和一小瓶 SupplementMix;Medium Kit 包括一瓶 500 mL 的 Basal Medium 和 SupplementPack(一套獨立的小瓶,內含預先計量的補充劑),讓使用者可以完全控制培養基的配方。將 SupplementMix 或 SupplementPack 加入基礎培養基,就構成了完整的毛囊真皮乳頭細胞生長培養基。基礎培養基(含或不含酚紅)、SupplementMix 和 SupplementPack 也都可以單獨購買。
    毛囊真皮乳頭細胞生長培養基的補充劑詳情
    毛囊真皮乳頭細胞生長培養基含有人類毛囊真皮乳頭細胞最佳生長所需的所有生長因子和補充劑,包括基本成纖維母細胞生長因子 (FGF) 和胰島素(詳細成份請參閱下表)。Follicle Dermal Papilla Cell Growth Medium 不含抗生素或抗霉菌劑,適用於 5%CO2氣氛的培養箱中。
    Follicle Dermal Papilla Cell Growth Medium 最終的補充劑濃度(加入培養基後)
為毛囊真皮乳頭狀細胞準備補充培養基
  • 將毛囊真皮乳頭狀細胞生長培養基SupplementMix或SupplementPack在
    15 - 25 °C解凍。
  • 用移液器輕輕地上下移動,無菌地混合補充劑溶液。
  • 將每種補充劑的全部內容物轉移到毛囊真皮乳頭細胞基礎培養基。
  • 關閉瓶口並輕輕攪拌,直到混合物均勻為止。
毛囊真皮乳頭細胞產品的儲存和穩定性
  • 到貨後,立即將毛囊真皮乳頭細胞基礎培養基保存在 4 - 8 °C 的黑暗處;切勿冷凍。將 Follicle Dermal Papilla Cell Growth Medium SupplementMix 或 SupplementPack 儲存於 -20 °C。
  • 如果按照指示儲存,產品在所述有效期限前是穩定的。
  • 使用時,只需預熱單次使用所需的等分的完整 Follicle Dermal Papilla Cell Growth Medium,並將剩餘的培養基冷藏於 4 - 8 °C。
  • 交付後,冷凍保存的細胞應 直接播種 或儲存於液氮中。
  • 增殖細胞必須  立即處理 。
Follicle Dermal Papilla Cell Culture System 品質控制
每批人類 Follicle Dermal Papilla Cells 都經過嚴格的品質控制測試。
  • 測試細胞形態、附著率和細胞存活率。
  • 對每個批次進行重要標記(如鹼性磷酸酶)的免疫組織化學測試。
  • 在不使用抗生素和抗真菌劑的培養條件下,通過多次傳代進行生長性能測試,最高可達 15 個種群倍數 (PD)。
  • 測試是否不含 HIV-1、HIV-2、HBV、HCV、HTLV-1、HTLV-2 和微生物污染物(真菌、細菌和支原體)。
  • 每個批次的詳細分析證書 (CoA) 可供下載。
人類毛囊真皮乳頭細胞規格
Follicle Dermal Papilla Cell Growth Medium 品質控制
所有批次的 PromoCell® Follicle Dermal Papilla Cell Growth Medium 均使用原代人類毛囊真皮乳頭細胞進行全面的品質控制測試。每個批次的培養基都經過測試細胞的生長促進活性、附著率和預期形態。經核准的內部批次培養基被用作參考。此外,所有批次的培養基都已通過無微生物污染物(真菌、細菌、支原體)測試。
毛囊真皮乳頭細胞生長系統的預期用途
本產品僅供 體外 使用,不得用於診斷或治療程序。有關安全預防措施,請參閱適當的 MSDS。
注意: 由於血清含量低或不含血清,PromoCell® 培養基不適合進行胰蛋白酶中和(例如,在進行細胞子培養時)。相反,我們建議使用我們的 DetachKit(C-41200C-41210C-41220),其中包含 HEPES BSS、Trypsin/EDTA 和 Trypsin Neutralizing Solution。
原代毛囊真皮乳頭細胞培養的材料