產品說明
基底膜是專門細胞外基質的連續薄片,形成內皮細胞、上皮細胞、肌肉細胞或神經細胞與其鄰近基質之間的介面。基底膜會在發育和傷口癒合期間降解和再生。它們不僅支撐細胞和細胞層,也在組織組織中扮演重要角色,影響細胞的黏附、移動、增殖和分化。
Cultrex®基底膜萃取物 (BME) 是一種從 Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) 腫瘤純化的可溶性基底膜。萃取物在 37 ⁰C下凝膠,形成重組的基底膜。
BME可在多種細胞培養條件下,用於維持原代內皮細胞、上皮細胞、平滑肌細胞和幹細胞的生長或促進其分化。BME 也可用於細胞附著、神經突發生長、血管生成、體外細胞侵襲及體內腫瘤性檢測。最近,我們又開發了兩種 Cultrex® BME 配方,分別稱為 Cultrex® BME Type 2 和 Cultrex® BME Type 3。Cultrex® BME Type 2 提供專利配方,與我們原本的 BME 相比,抗張強度更高;而 Cultrex® BME Type 3 則符合體內實體腫瘤的生理環境,建議用於異種移植物和其他體內應用。
規格
- 濃度:12 - 18 mg/mL
- 來源:小鼠 Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) 腫瘤
- 儲存緩衝液:Dulbecco's Modified Eagle's medium without phenol red (Product No. D5030), with 10 μg/mL gentamicin sulfate (Product No. G1264)
注意事項及限制
- 僅供研究使用。不適用於診斷程序。
- 這些產品的物理、化學和毒理特性可能尚未完全研究清楚;因此,我們建議在使用這些化學試劑時,應戴上手套、穿著白大褂,並戴上眼睛保護套。
材料合格性
- 功能測試
管形成測試 - BME 可促進人類 (HBMVEC; HUVEC) 或小鼠 (SVEC4-10) 內皮細胞形成毛細管狀結構。 - 穩定性測試
- PathClear®-經PCR測試支原體陰性;通常包含在小鼠抗體產生(MAP)測試中的17種細菌和病毒品種,加上包括LDEV在內的13種額外的小鼠傳染性病原體,總共31種生物和病毒
- 經LAL檢測,內毒素濃度≤8 EU/mL<
- 凝膠化
BME 在 37 ⁰C 下可於 30 分鐘內凝膠化,並在 37 ⁰C 的培養液中維持凝膠化狀態至少 14 天。
儲存與穩定性
本產品儲存於 -20 ⁰C手動解凍冷藏室時,自出貨日起至少可穩定保存 3 個月。為達到最佳穩定性,請儲存於 -80 ⁰C。
包衣程序
Cultrex® BME 在 2-8 ⁰C 解凍過夜。冰箱的溫度可能會有所不同,因此建議在解凍過程中將 BME 放在冰箱的冰上。解凍後的 BME 在 15 ⁰C以上的溫度下會迅速凝固;當使用萃取液時,請將它放在冰上以防止過早膠化。
Cultrex® BME 有許多應用,需要不同的厚度和濃度。一般而言,蛋白濃度≥ 10 mg/mL 的 BME 可用於原代細胞的分化研究。有些應用,如內皮細胞形成毛細管狀結構(Tube Formation Assay)、大鼠主動脈組織分化為毛細管狀結構(Aortic Ring Assay)、上皮器官形成或腫瘤器官形成,則需要使用較厚的凝膠。有些應用,例如原代細胞的繁殖,需要薄層塗佈而非厚凝膠;因此,應使用薄層法。
厚凝膠法
- 如上所述解凍 BME。
- 用移液管緩慢地上下移動溶液來混合 BME;小心不要引入氣泡。
- 用移液管每 cm2 移 200-300 μL 到生長表面。
- 將塗層物件置於 37 °C,放置 30 分鐘。
- 塗層物件即可使用。
薄層法(非膠凝)
- 如上所述解凍 BME。
- 用移液管緩慢地上下移動溶液來混合 BME;小心不要引入氣泡。
- 在冷的無血清培養基中稀釋 BME 至所需濃度。可能需要根據經驗決定您應用的最佳塗佈濃度。蛋白濃度為 150 μg/mL 是原代細胞繁殖的建議起始濃度。
- 加入足量的溶液以覆蓋生長表面的整個區域。建議每 cm2 300 μL 的用量。
- 在室溫下培養鍍膜物體一小時。
- 噴霧鍍膜溶液並立即平板細胞。不要讓鍍膜表面乾燥。
法律資訊
Cultrex 和 PathClear 是 Trevigen, Inc.
的註冊商標。參考資料