Vitronectin (產品編號 SRP3186)用於包被培養容器,以便細胞附著。以下是 96 孔板的建議塗佈方案,塗佈濃度為 0.5 µg/cm2。請注意,最佳濃度因細胞品系而異。對於 96 孔板以外的培養容器,請相應調整此方案。若要計算玻璃纖維連接素的工作濃度,請使用表 1或以下公式:
工作濃度計算示例:
要在塗層濃度為 0.5 µg/cm2,請準備 9.6-10 mL 稀釋的 vitronectin 溶液 (0.1 mL/well × 96 孔,表 1),濃度如下:
本範例中的 vitronectin 工作濃度為 1.5 µg/mL。每孔加入 0.1 mL 此工作溶液將產生 0.5 µg/cm2 的塗層濃度。
Bioassay
在使用 CHO 細胞進行的細胞附著試驗中,測量了在 HEK 293 細胞中表達的人類重組 Vitronectin (VTN) (SRP3186)的生物活性。EC50 定義為在以細胞為基礎的生物分析中,引起細胞附著增加 50%的有效濃度。
材料
程序
A.玻璃纖維連接素的製備
- 將凍乾的玻璃纖維連接素與無菌水重組至 100-300 µg/mL 的最終濃度。此儲存液可在 2-8 oC下儲存一週。若要延長儲存時間,最好在含有載體蛋白(例如 0.1% BSA)的緩衝液中進一步稀釋,並以工作等分的方式儲存於 -20 to -80 oC.
- 在 1X PBS 中進一步稀釋重組的 vitronectin 儲存溶液至 1.5 µg/mL 的最終濃度。例如,對於 10 mL 溶液(足夠塗佈一個 96 孔板),在 10 mL 1X PBS 中稀釋 75 µL 200 µg/mL 的儲備溶液。塗佈平板
- 向每個孔加入 100 µL 1.5 µg/mL vitronectin 溶液,最終塗佈濃度為 0.5 µg/cm2.為了達到最佳效果,最好在 37 oC 下、5% CO2 和 95% 空氣中培養 2 小時,然後在 2-8 oC 下過夜。
- 噴霧玻璃鏈蛋白溶液,小心不要刮傷塗層的玻璃鏈蛋白。
- 用 1XPBS 洗每孔 3 次。
- 如需立即使用,吸出 1XPBS 。
- 若要立即使用,可吸出 1XPBS。或者,可將塗層板與 1XPBS一起在 2-8 oC、覆蓋並包裝在實驗室薄膜中儲存一週。