Merck
首頁媒體準備冷凍和解凍 FBS 及其他血清
冷凍和解凍 FBS 及其他血清
確保 FBS 和血清穩定性和性能的最佳做法
動物血清 ;是培養細胞的理想營養來源,因為它含有蛋白質、脂質、鹽類、維生素、礦物質、氨基酸和其他生長所需的成分。如果儲存和處理正確,血清的性能特性可以維持多年。不當儲存和/或解凍血清產品不僅會降低其即時和長期穩定性,還會降低其有效性。
促進生長的數據表明,如果儲存正確,血清在整個保質期內都能保持其支援生長的特性。下表包含 胎牛血清 (FBS) 5 年期的穩定性數據。為了確保穩定性,血清必須適當儲存和處理。
SERA 的長期儲存:測試結果
Multiple Passage 是對照生長的百分比,而 Plating Efficiency (PE) 和 Cloning Efficiency (CE) 是 PE 和 CE 的百分比。
如何冷凍和解凍 FBS 及其他血清以保護其穩定性
為有效保存動物血清的完整性,應將其冷凍避光保存。建議的儲存溫度為 -10 至 -40 °C。在低於 -40 °C 的溫度下,儲存瓶可能會變脆,增加破損的風險。
應避免多次解凍/冷凍循環,因為這會加速血清營養素的降解,並可能誘發不溶性沉澱物的形成。因此,血清絕對不能儲存於無霜冷凍櫃中。這些設備偶爾會自我加溫以防止內部冰塊沉澱,因此不利於冷凍血清產品的清晰度和穩定性。
FBS和其他血清的建議解凍程序
  • 將血清瓶從冷凍庫中取出,讓它們適應室溫約10分鐘。更高的溫度會使耐熱營養素降解。如果使用水浴,不要將瓶子浸入超過血清含量的水平,以防止瓶蓋被浸入。
  • 每隔 10 - 15 分鐘輕輕旋轉或搖晃瓶子,直到血清完全解凍為止。
解凍血清 (FBS) 時避免冷凍沉澱物
用於解凍血清的方法對於血清的最佳性能至關重要。適當解凍的關鍵在於定期攪拌。如果一瓶血清在解凍過程中沒有定期搖晃或旋轉,鹽分和蛋白質梯度就會在整個液體部分形成。這些梯度中含有高濃度的鹽分、蛋白質和脂質,可能會形成結晶或絮凝沉澱物。這些冷凍沉澱物對細胞培養物無毒,但會影響 FBS 或其他動物血清的外觀和成分的一致性。
偶爾出現稀疏的冷凍沉澱物並不少見,即使在使用建議程序解凍的血清中也是如此。
如果血清解凍不當,可能會形成更多的冷凍沉澱物,而且通常是不溶的。不建議過濾血清以去除冷凍沉澱物,因為這可能會造成營養素的意外流失,例如 生長因子、有細胞分裂原和其他蛋白質。
以安全的冷藏和儲存方式保護解凍的 FBS 和其他血清
迅速使用解凍的血清。液體 FBS 和其他血清可冷藏 (2 至 8 °C) 儲存長達四周。為避免解凍/冷凍循環或冷藏超過四周後丟棄未使用的血清,建議在無菌培養條件下,立即將不需要的血清分裝成適合應用的小等分,並重新冷凍以保護穩定性,以備日後使用。
相關產品