Merck
首頁滴定與卡爾費薛分析甘露糖醇、山梨糖醇、杜卡糖醇中的水分含量
甘露糖醇、山梨糖醇、杜卡糖醇中的水分含量
產品群組
食品
關於產品群組的一般資訊
食品
食品包含了最多不同的產品。根據所研究的是富含碳水化合物、脂肪或蛋白質的物質,不同的工作技術會有不同的優點。溶解速度緩慢的複雜基材,或只能緩慢萃取水分的基材,必須使用增溶剂。
與樣品和方法有關的特別資訊
碳水化合物在甲醇 KF 溶劑中的溶解通常是不充分的。為了讓樣品完全溶解,必須加入甲酰胺。然而,甲酰胺的比例不應超過 50 %。此外,在溫暖的條件下(50 °C)滴定是有利的。但對於某些類型的糖,加熱會導致分解。甘露醇、山梨醇和杜醇等糖醇在甲醇中的溶解度相當高。加入甲酰胺可增加溶解度。由於含水量低,建議使用因子為 2 mg/mL 的滴定劑。庫倫計量法只能在樣品外部溶解於甲醇/甲酰胺後才能使用,因此不太建議使用。
滴定單組分系統
試劑:
試劑
188002 Aquastar® - CombiTitrant 2 - 單組分試劑,用於容量法卡爾費希滴定,1 mL = 大約.2 mg 水
溶劑
30 mL 188009 Aquastar® - CombiMethanol - 溶劑,用於單組分試劑的容量法卡爾費希滴定,最大含水量為 0.01 %
溶劑0.01 % 水
20 mL 109684 甲酰胺 - 作為增溶劑
滴定參數:
攪拌時間:180 秒
溫度:50 °C
預設滴定設定,例如:
I(pol) = 20 - 50 µA,U(EP) = 100 - 250 mV
停止標準:漂移 < 20 µL/min
樣品大小:
1 g
程序:
首先將滴定介質放入電池中。加熱至 50°C 後,利用滴定劑將滴定介質滴乾。然後,從稱量舟中加入樣品(加入樣品之前和之後,通過稱量舟的重量來確定準確的樣品重量),並開始滴定。為了讓樣品完全溶解,建議攪拌時間至少三分鐘。
滴定雙組分系統
試劑:
滴定劑
188011 Aquastar® -滴定劑 2 - 用於雙組分試劑容量滴定的滴定劑,1 mL = 大約.2 mg 水
溶劑
30 mL 188015 Aquastar® ;- 溶劑 - 用於雙組分試劑容量滴定的溶劑
and
20 mL 109684 Formamide - 作為增溶劑
滴定參數:
攪拌時間:3 min.
溫度:50 °C
預設滴定設定,例如:
I(pol) = 20 - 50 µA,U(EP) = 100 - 250 mV
停止標準:漂移 < 20 µL/min
樣品大小:
1 g
程序:
首先將滴定介質放入電池中。加熱至 50°C 後,利用滴定劑將滴定介質滴乾。然後,從稱量舟中加入樣品(加入樣品之前和之後,通過稱量舟的重量來確定準確的樣品重量),並開始滴定。為了讓樣品完全溶解,建議攪拌時間至少三分鐘。