Merck
首頁光度計與反射計分析方法:分析品質保證,過氧化氫標準
分析方法:分析品質保證,過氧化氫標準
試劑:
Prod.No. 109122  高錳酸鉀溶液 0.02 mol/l
Prod.No. 107209  Perhydrol 30 % 分析用
Prod.No. 100716  硫酸 25 % 分析用
Prod.No. 116754 分析用水
製備儲備溶液:
將 10 mL Perhydrol 30 % 放入經校正或合格檢查的 100 mL 容量瓶中,並以蒸餾水調滿。將 30 mL (滿量移液管) 此溶液移至經校正或合格檢查
的 1000 mL 容量瓶中,並以蒸餾水稀釋至標線。
過氧化氫標準溶液(儲備液)的精確測定:
移取 50.0 mL (滿量移液管) 約 1000 mg/L 的過氧化氫標準溶液至 500 mL 錐形瓶中,用 200 mL 蒸餾水稀釋,並加入 30 mL 25 % 硫酸。用 0.02 mol/L 的高錳酸鉀溶液滴定,直到顏色變成粉紅色。
過氧化氫濃度確切含量的計算
高錳酸鉀的消耗量(mL)×34.02 = 過氧化氫的含量,單位 mg/L
進一步的研究濃度可以從根據上述程序精確測定的儲備溶液通過相應稀釋來制備。
穩定性:
儲存於陰涼處(冰箱)時,原液和進一步稀釋的研究溶液在一天內保持穩定。