Transmittance and Absorbance Table & Chart
吸收率和透射率是分光光度法中使用的測量方法。分光光度法測量物質在不同波長的光下吸收多少輻射能量。該技術可用於確定未知物質的身份,以及使用一套標準,確定樣品中物質的濃度。
透射率轉吸光度表可在實驗室或現場快速將透射率值轉換為吸光度。 為您的教室或實驗室下載此表的副本 .
。如何根據透射率計算吸光率?
吸光率可以使用以下公式根據透射率百分比 (%T) 計算出來:
Absorbance = 2 - log(%T)
透射率 (T) 是入射光線的透射率。換句話說,它是 「成功 」通過物質並從另一邊出來的光量。它的定義是 T = I/Io,其中 I = 透射光(「輸出」),Io = 入射光(「輸入」)。%T 只是 (I/Io) x 100。例如,如果 T = 0.25,則 %T = 25%。
吸收率 (A) 是透射率的反面,表示樣品吸收了多少光線。吸光率是以 T 的對數函數計算的:A = log10 (1/T) = log10 (Io/I).
吸光率是以 T 的對數函數計算的:A = log10 (1/T) = log10 (Io/I).