使用 GC BID 和離子液柱 Watercol™ 測定液化石油氣中的水分
Shimadzu Application Data Sheet No.18
石化原料中的水可能會給加工商帶來問題。
從上游源頭到下游加工廠,監測石油中的水對於確保不間斷的運行是至關重要的。
一種新的 GC 測定選項可以繞過從石油到 「硫交互作用 」的不良化學干擾效應,這種效應會使傳統水測定技術獲得的結果出現偏差。島津專有的阻隔離子化放電 (BID) 檢測器與 Supelco 的水分析柱 "Watercol" 相結合,可分離並測量原料配方中的水(圖 1),並提供靈敏而準確的結果(表 1)。測量可達到次ppm級別的水份檢測。
圖 1.液化石油氣中水份 (25 ppm) 的色譜圖。定量限(S/N=10)和檢測限(S/N=3.3)分別可低至 0.66 ppm 和 0.22 ppm。
氣相色譜儀: | Tracera(GC-2010 Plus A + BID-2010 Plus) |
樣品注入: | Valco內接式液體樣品注入器,附分離器注入裝置 |
氣體淨化器: | Supelco高容量氣體淨化器(Cat.#29541-U) |
分析條件 | |
---|---|
柱: | Watercol™ 1910, 60 m x 0.25 mm ID, 0.20 μm |
Oven: | 35 °C (2.0 min) - 5 °C/min - 150 °C (15 min) Total.40 min |
載氣: | 氦 45 cm/sec(柱流量 3.78 mL/min) |
Inj.容量: | 2微升 |
分流: | 1:5 |
傳輸線溫度: | 175°C(內部液體樣品噴射器後至 GC 柱烘箱) |
Water | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | 平均值 | 標準偏差 | %RSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT(min) | 14.285 | 14.288 | 14.286 | 14.296 | 14.304 | 14.292 | 0.008 | 0.06 |
面積(mV-s) | 244,037 | 249,854 | 246,884 | 242,950 | 238,428 | 244,430 | 4,296 | 1.76 |
高度(mV) | 12,418 | 12,600 | 12,468 | 12,045 | 11,851 | 12,276 | 315 | 2.57 |
Conc.(ppm) | 24.96 | 25.56 | 25.25 | 24.85 | 24.39 | 25.00 | 0.44 | 1.76 |
本申請也是 ASTM 工作項目 www.astm.org/DATABASE.CART/WORKITEMS/WK59649.htm
更多關於Watercol™色柱的更多資訊。
下載島津資料表.
。材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。