API 家族
sodium butyrate
製造商/商標名
USP
mp
250-253 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
[Na+].CCCC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
丁酸钠USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1