文件
1612561
USP
西地那非柠檬酸盐
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
西地那非 柠檬酸盐, 1-[[3-(4,7-二氢-1-甲基-7-氧代-3-丙基-1H-吡唑并[4,3-d]嘧啶-5-基)-4-乙氧基苯基]磺酰基]-4-甲基哌嗪 柠檬酸盐, 5-[2-乙氧基-5-(4-甲基哌嗪-1-基)磺酰基苯基] -1-甲基-3-丙基-4H-吡唑并[5,4-e]嘧啶-7-酮 柠檬酸盐, UK-92,480, 西地那非
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H30N6O4S ·C6H8O7
CAS號碼:
分子量::
666.70
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
sildenafil
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4
InChI
1S/C22H30N6O4S.C6H8O7/c1-5-7-17-19-20(27(4)25-17)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)32-6-2)33(30,31)28-12-10-26(3)11-13-28;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI 密鑰
DEIYFTQMQPDXOT-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... PDE5A(8654)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本产品按照发行药典的发行和规定提供。支持本产品的所有信息,包括安全数据表和任何产品信息传单,都是在发行药典的授权下开发和发布的。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Sildenafil citrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Sildenafil Compounded Oral Suspension
  • Sildenafil Injection
  • Sildenafil Tablets
生化/生理作用
西地那非是cGMP特异性5型磷酸二酯酶(PDE5)的一种有效选择性抑制剂。西地那非可用于治疗勃起功能障碍和肺动脉高压。NO可激活鸟苷酸环化酶,从而导致cGMP水平增加并产生平滑肌松弛。西地那非可通过抑制负责cGMP降解的PDE5来增强NO的作用。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
Sildenafil, sold under the brand name Viagra, among others, is a medication used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension.
在本研究中,我們展示了矽膠 60 F254 HPTLC 板是否符合 USP 要求,以及 HPTLC 板如何適用於枸櫞酸昔多芬-咪唑極限測試。
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.