文件
1495005
USP
木瓜蛋白醇
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
papain
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
−20°C
一般說明
本产品按照发布的药典交付和规定提供。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
更多信息和支持,请请见现行药典网站。
應用
Papain USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Papain Tablets for Topical Solution
  • Bromelain
分析報告
这些产品仅供测试和含量测定使用。它们不用于人或动物管理,不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1