文件
1331008
USP
12-羟基硬脂酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
12-羟基硬脂酸, 12-HSA
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)5CH(OH)(CH2)10COOH
CAS號碼:
分子量::
300.48
Beilstein:
1726730
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
stearic acid
製造商/商標名
USP
mp
74-76 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h17,19H,2-16H2,1H3,(H,20,21)
InChI 密鑰
ULQISTXYYBZJSJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。该产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传页均由药典发行机构制定并发布。如需更多信息和支持,请见现行药典的网站。
應用
12-羟基硬脂酸USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2