重要文件
1298208
USP
葡萄籽低聚原花青素
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
proanthocyanidins
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
葡萄籽低聚原花青素(USP参考标准品)设计用于美国药典规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制条件。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Questions
  1. Bonjour Madame, Monsieur, Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me donner plus de renseignement sur la composition en dimer, trimer,…du produit : Grape Seeds Oligomeric Proanthocyanidins (1298208-500MG).
    1 answer
    1. This item is a product of the United States Pharmacopeia. The supplier product information may be reviewed at the link below:
      https://store.usp.org/product/1298208.
      Please see the following link to review a recent supplier Certificate of Analysis:
      https://static.usp.org/pdf/EN/referenceStandards/certificates/1298208-F1I066.pdf