certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1055002
蒸汽密度
4.21 (vs air)
蒸汽壓力
10 mmHg ( 132 °C)
描述
API family: benfluorex
API 家族
metronidazole, benfluorex, mefenamic acid
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
1061 °F
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI 密鑰
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
推薦產品
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
客戶也查看了
文章
Ascentis® C18 column facilitates LC-UV/MS analysis of extractables from single-use systems, ensuring reliable identification and quantification.
Ascentis® C18 色譜柱有助於 LC-UV/MS 分析一次性使用系統中的可萃取物,確保可靠的鑑別和定量。