API 家族
edetic acid
形狀
powder
製造商/商標名
USP
技術
HPLC: suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: 0.4 g/L at 20 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI 密鑰
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本产品按照发布的药典交付和规定提供。随随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
更多信息和支持,请访问药典发布网站。
更多信息和支持,请访问药典发布网站。
應用
乙二胺四乙酸USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
條款
Separation of EDTA