重要文件
1161509
USP
L-半胱氨酸 盐酸盐
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
L-半胱氨酸 盐酸盐 一水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl · H2O
CAS號碼:
分子量::
175.63
Beilstein:
5158059
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
cysteine
形狀
powder
製造商/商標名
USP
溶解度
water: 100 g/L at 25 °C
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
InChI 密鑰
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
L-半胱氨酸盐酸盐USP参考标准品的预期用途是指定质量测试和分析。
还可用于制备标准储备溶液,用于半胱氨酸盐酸盐和半胱氨酸盐酸盐注射液的测试和杂质分析。[1] [2]
生化/生理作用
NMDA谷氨酸能受体拮抗剂。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
USP颁布的SDS请点击此处
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Cysteine Hydrochloride
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(1), 1221-1221 (2023)
Cysteine Hydrochloride Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 1222-1222 (2018)