重要文件
PHR1323
Supelco
L-胱氨酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
L -胱氨酸, (R,R)-3,3′-亚二硫基二(2-丙氨酸)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[-SCH2CH(NH2)CO2H]2
CAS號碼:
分子量::
240.30
Beilstein:
1728094
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. C3300000
traceable to USP 1161586
API 家族
cystine
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChI 密鑰
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
L-半胱氨酸是一种含硫的蛋白质非必需氨基酸,可用于许多生物学应用。[1]
用于质量控制的药物二级标准品为制药实验室和制造商提供了一种方便且高性价比的替代方法,可替代内部工作标准品的制备。
應用
L-半胱氨酸可用作药物标准品,用于通过色谱法测定药物制剂中的分析物。[2][3][4]
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
要查看此材料的检验报告示例,请在下面的“文档”框中输入LRAC3784。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
l-Cysteine
Nonvitamin and Nonmineral Nutritional Supplements, 59(11), 53-58 (2019)
Simultaneous identification and determination of total content of aminoacids in food supplements-tablets by gas chromatography
Obreshkova DP, et al.
Asian journal of experimental biological sciences, 5, 57-68 (2012)
Determination of cysteine in pharmaceuticals via liquid chromatography with postcolumn derivatization
Jenke DR and Brown DS
Analytical Chemistry, 59(11), 1509-1512 (1987)
Quantitative analysis of N-acetylcysteine and its pharmacopeial impurities in a pharmaceutical formulation by liquid chromatography-UV detection-mass spectrometry.
Toussaint B,
Journal of Chromatography A, 896(1-2), 191-199 (2000)
Martijn J Wilmer et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 299(5), F905-F916 (2010-09-10)
Renal proximal tubules are highly sensitive to ischemic and toxic insults and are affected in diverse genetic disorders, of which nephropathic cystinosis is the most common. The disease is caused by mutations in the CTNS gene, encoding the lysosomal cystine