重要文件
1148500
USP
聚乙烯吡咯烷酮
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
聚(1-乙烯基吡咯烷酮-co-乙酸乙烯酯)
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
copovidone
製造商/商標名
USP
轉變溫度
Tg 64 °C
密度
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
N1(CCCC1=O)C=C.O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C6H9NO.C4H6O2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-6-4(2)5/h2H,1,3-5H2;3H,1H2,2H3
InChI 密鑰
FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本产品按现行药典发布和说明。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
有关更多信息和支持,请参见现行药典网站。
應用
共聚维酮 USP参考标准品的预期用途是USP规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)