重要文件
1030001
USP
异戊巴比妥
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H18N2O3
CAS號碼:
分子量::
226.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
amobarbital
製造商/商標名
USP
藥物控制
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
N1C(=O)NC(=O)C(C1=O)(CCC(C)C)CC
InChI
1S/C11H18N2O3/c1-4-11(6-5-7(2)3)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)
InChI 密鑰
VIROVYVQCGLCII-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
USP异戊巴比妥标准品用于USP通则规定的特定质量检测和分析。也用于USP各论,例如:
  • 异巴比妥钠
  • 注射用异戊巴比妥钠
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)